Kluczowe dokumenty
HS120651
Reagent Reservoir
capacity 25 mL, polystyrene, sterile; electron beam irradiated, pack of 200 (packed as 5 ea)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.01
Materiały
V-bottom bottom
polystyrene
sterylność
sterile; electron beam irradiated
Właściwości
Divided as 10 and 15 mL
opakowanie
pack of 200 (packed as 5 ea)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120651
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Zbiorniki na odczynniki oferują świeżą i nowoczesną konstrukcję z ulepszonymi funkcjami usprawniającymi procedury pipetowania. Oznaczenia podziałki na górnej krawędzi i wewnętrznych ściankach umożliwiają łatwą identyfikację pomiarów cieczy i ograniczają marnotrawstwo drogich odczynników. Konstrukcja wylewek na wszystkich czterech rogach umożliwia łatwe nalewanie bez rozlewania i zmniejsza ryzyko kapania.
Cechy i korzyści
  • Korytkowa konstrukcja z dnem w kształcie litery "V" zapewnia dostęp do wszystkich odczynników i umożliwia ich łatwe zasysanie.
  • Gruba konstrukcja ścianek i szeroka podstawa zwiększają stabilność i trwałość, dzięki czemu zbiornik jest łatwy w obsłudze bez deformacji produktu, co skutkuje mniejszym rozlaniem.
  • Zbiorniki można wygodnie układać w stosy dzięki unikalnej konstrukcji gniazda, która umożliwia łatwą separację.
  • Zaprojektowany, aby pozostać płasko na blacie i nie wypaczać się
  • Zamknięte w łatwych do otwarcia torebkach. Do otwarcia nie są potrzebne nożyczki
  • Jednorazowego użytku
  • Projekt zgłoszony do opatentowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)