HS120627
10529 Aluminiowa szalka mikrowagi typu Cahn
pan diam. 25 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
aluminum
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120627
Wysokość
3.6 mm
śr. szalki
25 mm
Opis ogólny
Aluminiowa szalka wagowa typu Cahn jest idealna do mikrowag, mikroelementów organicznych, analizy termicznej i zastosowań farmaceutycznych.
Cechy i korzyści
- Idealna do mikrowag, mikroelementów organicznych, analizy termicznej i zastosowań farmaceutycznych.
- Wykonana z folii UVH (Ultra High Vacuum) - "A" zwilżalnej i całkowicie wolnej od olejów normalnie występujących w innych gatunkach folii aluminiowej.
- Folia spełnia wymagania normy ASTM B-479, specyfikacja 3.1.4 i 10.3.1.
- Pojemniki na akcesoria typu "Cahn" są kompatybilne z większością dostępnych na rynku analizatorów i mikrowag.
- Pojemnik nadaje się do recyklingu
Informacje prawne
smartPans is a trademark of LevGo Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)