Kluczowe dokumenty
HPA067100
Sigma-Aldrich
Anty-ANKMY2
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
DKFZP564O043, ZMYND20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
MVHIKKGELTQEEKELLEVIGKGTVQEAGTLLSSKNVRVNCLDENGMTPLMHAAYKGKLDMCKLLLRHGADVNCHQHEHGYTALMFAALSGN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANKMY2(57037)
Opis ogólny
Ankyrin repeat and MYND domain containing 2 (ANKMY2) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 7p21. Białko kodowane przez ten gen charakteryzuje się domeną palca cynkowego typu MYND.
Immunogen
powtórzenie ankyryny i domena MYND zawierająca 2
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Ankyrin repeat and MYND domain containing 2 (ANKMY2) oddziałuje z białkiem FK506-binding protein 38 (FKBP38) zawierającym Pro-Xaa-Leu-Glu (PXLE) poprzez domenę palca cynkowego typu MYND. Interakcja ta ułatwia regulację szlaku sygnałowego sonic hedgehog (Shh) in vivo.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST90199
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of Small-Molecule PHD2 Zinc Finger Inhibitors that Activate Hypoxia Inducible Factor
Arsenault PR, et al.
Chembiochem, 17(24), 2316-2323 (2016)
Role of the ANKMY2-FKBP38 axis in regulation of the Sonic hedgehog (Shh) signaling pathway
Saita S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(37), 25639-25654 (2014)
Satoya Shimizu et al.
Oncology reports, 18(6), 1489-1497 (2007-11-06)
DNA amplifications activate oncogenes and are hallmarks of nearly all advanced cancers including head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). Some oncogenes show both DNA copy number gain and mRNA overexpression. Chromosomal comparative genomic hybridization and oligonucleotide microarrays were used
Bandarigoda Nipunika Somatilaka et al.
Developmental cell, 54(6), 710-726 (2020-07-24)
The mechanisms underlying subcellular targeting of cAMP-generating adenylyl cyclases and processes regulated by their compartmentalization are poorly understood. Here, we identify Ankmy2 as a repressor of the Hedgehog pathway via adenylyl cyclase targeting. Ankmy2 binds to multiple adenylyl cyclases, determining