Kluczowe dokumenty
HPA052834
Sigma-Aldrich
Anti-TMPRSS11D antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-transmembrane protease, serine 11D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
KFQFTRNNNGASMKSRIESVLRQMLNNSGNLEINPSTEITSLTDQAAANWLINECGAGPDLITLSEQRILGGTEAEEG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
proteaza transbłonowa, seryna 11D rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85614
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael J Duhaime et al.
Journal of cellular physiology, 231(7), 1476-1483 (2015-08-25)
Cancer progression is accompanied by increased levels of extracellular proteases that are capable of remodeling the extracellular matrix, as well as cleaving and activating growth factors and receptors that are involved in pro-cancerous signaling pathways. Several members of the type
Jee Hyun Kim et al.
Yonsei medical journal, 55(5), 1333-1340 (2014-07-23)
The aim of this work was to evaluate nuclear histone acetylation level and total histone acetyltransferase (HAT) and deacetylase (HDAC) activity in ejaculated sperm and their relevance to conventional sperm parameters. Thirty-three normozoospermic men were included in this study. Semen
F Wang et al.
Neurological research, 36(3), 224-233 (2014-02-12)
The herbal extract 3-n-butylphthalide (NBP) is used in clinical practice for ischemic patients in China. It has been shown to have various neuroprotective effects both in vitro and in vivo. In the present study, the effects of NBP on learning
Mike O Becker et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 190(7), 808-817 (2014-09-03)
Systemic sclerosis (SSc)-associated pulmonary arterial hypertension (PAH) portends worse outcome than other forms of PAH. Vasoconstrictive and vascular remodeling actions of endothelin (ET) 1 and angiotensin (Ang) II via endothelin receptor type A (ETAR) and Ang receptor type-1 (AT1R) activation
Hélène Hall et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 9), 2493-2508 (2014-07-27)
The neuropathological substrate of dementia in patients with Parkinson's disease is still under debate, particularly in patients with insufficient alternate neuropathology for other degenerative dementias. In patients with pure Lewy body Parkinson's disease, previous post-mortem studies have shown that dopaminergic