Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA051692
Sigma-Aldrich
Anti-PDIA2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PDA2, Anti-PDI, Anti-PDIP, Anti-PDIR, Anti-protein disulfide isomerase family A, member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
RFLVTHSMRLVTEFNSQTSAKIFAARILNHLLLFVNQTLAAHRELLAGFGEAAPRFRGQVLFVVVDVAADNEHVLQYFGLKAEAAPTLRLVNLETTKKYA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDIA2(64714)
Immunogen
rekombinowany znacznik epitopowy białka izomerazy disiarczkowej z rodziny A, członek 2 (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82348
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia-You Fang et al.
Proteomics, 14(21-22), 2588-2599 (2014-09-12)
Lead compounds exhibit a high degree of cytotoxicity and carcinogenicity. We evaluated the impact of lead acetate on the liver by skin exposure as well as the changes in protein profiles reflecting pathogenic processes. Functional proteomic tools showed that the
Raul Guantes et al.
Genome research, 25(5), 633-644 (2015-03-25)
Noise in gene expression is a main determinant of phenotypic variability. Increasing experimental evidence suggests that genome-wide cellular constraints largely contribute to the heterogeneity observed in gene products. It is still unclear, however, which global factors affect gene expression noise
Jinlong Ding et al.
Behavioural brain research, 274, 128-136 (2014-08-15)
Hereditary motor and sensory neuropathy associated with agenesis of the corpus callosum (HMSN/ACC or ACCPN) is an autosomal recessive disease caused by the disruption of the SLC12A6 gene, which encodes the K-Cl cotransporter-3 (KCC3). A ubiquitous deletion of KCC3 in
Makiko Kihara et al.
PloS one, 9(7), e103928-e103928 (2014-08-01)
Itm2a is a type II transmembrane protein with a BRICHOS domain. We investigated the temporospatial mRNA and protein expression patterns of Itm2a in the developing lower first molar, and examined the subcellular localization of Itm2a in murine dental epithelial (mDE6)
Laura Simon-Szabó et al.
PloS one, 9(6), e97868-e97868 (2014-06-05)
Lipotoxicity refers to cellular dysfunctions caused by elevated free fatty acid levels playing a central role in the development and progression of obesity related diseases. Saturated fatty acids cause insulin resistance and reduce insulin production in the pancreatic islets, thereby