Kluczowe dokumenty
HPA051428
Sigma-Aldrich
Anti-DBI antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ACBD1, Anti-ACBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MSQAEFEKAAEEVRHLKTKPSDEEMLFIYGHYKQATVGD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DBI(1622)
Opis ogólny
Inhibitor wiązania diazepamu (DBI) jest peptydem znanym również jako białko wiążące acylo-koenzym A. DBI ulega ekspresji głównie w ośrodkowym układzie nerwowym. DBI ulega również ekspresji w tkankach obwodowych, gdzie wykazuje wysokie powinowactwo do miejsc rozpoznawania benzodiazepin. Gen kodujący DBI jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2q14.2.
Immunogen
inhibitor wiązania diazepamu (modulator receptora GABA, białko wiążące acylo-CoA)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-DBI rozpoznaje białko DBI
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor wiązania diazepamu (DBI) jest aktywnym peptydem i pełni wiele funkcji w mózgu i tkankach obwodowych. DBI wypiera diazepam z benzodiazepiny i w ten sposób reguluje transdukcję sygnału w receptorach typu A kwasu gamma-aminomasłowego (GABAA). DBI bierze również udział w syntezie steroidów i substancji neuroaktywnych. DBI reguluje wydzielanie insuliny stymulowane glukozą. Poziom DBI w płynie mózgowo-rdzeniowym jest związany z depresją związaną z lękiem lub bez niego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST87583
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association of a Met88Val diazepam binding inhibitor (DBI) gene polymorphism and anxiety disorders with panic attacks
Thoeringer CK, et al.
Journal of Psychiatric Research, 41(7), 579-584 (2007)
Diazepam binding inhibitor (DBI): a peptide with multiple biological actions
Costa E and Guidotti A
Life Sciences, 49(5), 325-344 (1991)
Acyl-CoA-binding protein/diazepam-binding inhibitor gene and pseudogenes: A typical housekeeping gene family
Mandrup S, et al.
Journal of Molecular Biology, 228(3), 1011-1022 (1992)
P W Gray et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 83(19), 7547-7551 (1986-10-01)
Diazepam binding inhibitor (DBI) is a protein that displaces ligands bound to the beta-carboline/benzodiazepine recognition site, an allosteric modulatory site of the type A gamma-aminobutyric acid receptor complex. An incomplete rat cDNA clone coding for DBI was isolated. This rat
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA051428-25UL4061841516705
HPA051428-100UL4061837042089