Kluczowe dokumenty
HPA051290
Sigma-Aldrich
Anti-FNDC5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FRCP2, Anti-fibronectin type III domain containing 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
EDTEYIVHVQAISIQGQSPASEPVLFKTPREAEKMASKNKDEVTMKEMGRNQQLR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FNDC5(252995)
Opis ogólny
Domena fibronektyny typu III zawierająca 5 (FNDC5) ulega ekspresji w mięśniach. Niskie poziomy mRNA są również obecne w nerkach, wątrobie i płucach. FNDC5 jest rozszczepiana i wydzielana jako iryzyna, hormon. Kodujący go gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 1p35.1.
Immunogen
domena fibronektyny typu III zawierająca 5 rekombinowanych białek ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Domena fibronektyny typu III zawierająca 5 (FNDC5) jest związana z korzystnymi reakcjami ćwiczeń na metabolizm komórkowy. Badania wykazały, że jest ona głównie odpowiedzialna za konwersję białego tłuszczu w brązowy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85639
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Locus Characterization and Gene Expression of Bovine FNDC5: Is the Myokine Irisin Relevant in Cattle?
Katrin Komolka
PLoS ONE (2014)
X Ge et al.
International journal of obesity (2005), 41(1), 137-148 (2016-06-15)
Myostatin (Mstn) has a pivotal role in glucose and lipid metabolism. Mstn deficiency leads to the increased browning of white adipose tissue (WAT), which results in the increased energy expenditure and protection against diet-induced obesity and insulin resistance. In this
FNDC5 and irisin in humans: I. Predictors of circulating concentrations in serum and plasma and II. mRNA expression and circulating concentrations in response to weight loss and exercise.
Huh JY
Metabolism and Disease (2012)
Irisin Is Expressed and Produced by Human Muscle and Adipose Tissue in Association With Obesity and Insulin Resistance
Jose Maria
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (2013)
Dong-Jie Li et al.
Metabolism: clinical and experimental, 68, 31-42 (2017-02-12)
Irisin is a novel exercise-induced myokine involved in the regulation of adipose browning and thermogenesis. In this study, we investigated the potential role of irisin in cerebral ischemia and determined whether irisin is involved in the neuroprotective effect of physical
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA051290-100UL4061837130885
HPA051290-25UL4061841516262