Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA051074
Sigma-Aldrich
Anti-OTULIN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-FAM105B, Anty-FLJ34884
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
DEIEKEKELLIHERGASEPRLSVAPEMDIMDYCKKEWRGNTQKATCMKMGYEEVSQKFTSIRRVRGDNYCALRATLFQAMSQAVGLPPWLQDPELMLLP
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM105B(90268)
Opis ogólny
Deubikwitynaza guza jajnika (OTU) o liniowej specyficzności wiązania (OTULIN) jest enzymem deubikwitynazy. Gen znajduje się na ludzkim chromosomie 5p15.2.
Immunogen
Deubikwitynaza OTU o liniowej specyficzności wiązań
Zastosowanie
Przeciwciało anty-OTULIN produkowane u królika zostało użyte w immunoprecypitacji.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Deubikwitynaza guza jajnika (OTU) o liniowej specyficzności wiązania (OTULIN) zapewnia ochronę przed stanem zapalnym i utrzymuje homeostazę immunologiczną. Chroni przed ogólnoustrojowym stanem zapalnym związanym z TNF (czynnikiem martwicy nowotworów). Mutacja w tym genie jest związana ze śmiertelnym stanem autozapalnym, znanym jako zespół autozapalny związany z OTULIN (ORAS). W szczególności rozszczepia ubikwitynę związaną z metioniną (Met1-Ub). Białko to reguluje szlak sygnałowy NF-κB.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84188
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular basis and regulation of OTULIN-LUBAC interaction
Elliott PR, et al.
Molecular Cell, 54(3), 335-348 (2014)
Regulation of Met1-linked polyubiquitin signalling by the deubiquitinase OTULIN
Elliott PR and Komander D
FEBS Journal, 283(1), 39-53 (2016)
OTULIN deficiency causes auto-inflammatory syndrome
Damgaard RB, et al.
Cell Research, 26(11), 1215-1230 (2016)
The deubiquitinase OTULIN is an essential negative regulator of inflammation and autoimmunity
Damgaard RB, et al.
Cell, 166(5), 1215-1230 (2016)
Cláudia P Grou et al.
Scientific reports, 5, 12836-12836 (2015-08-04)
Protein ubiquitination, a major post-translational modification in eukaryotes, requires an adequate pool of free ubiquitin. Cells maintain this pool by two pathways, both involving deubiquitinases (DUBs): recycling of ubiquitin from ubiquitin conjugates and processing of ubiquitin precursors synthesized de novo.