Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA049830
Sigma-Aldrich
Anti-KRAS Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-KRAS1, Anti-KRAS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-KRAS antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
EGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDV
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRAS(3845)
Opis ogólny
Onkogen Kirsten rat sarcoma-2 virus (KRAS), znany również jako c-K-Ras, jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 12p12.1. Jest to małe białko wiążące GTP. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma wariantami, a mianowicie KRASA i KRASB (protoonkogeny KRAS). Ekspresja KRASA jest ograniczona do określonych tkanek, podczas gdy KRASB ulega wszechobecnej ekspresji.
Immunogen
Homolog onkogenu wirusowego mięsaka szczura Kirsten
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Onkogen Kirsten rat sarcoma-2 virus (KRAS) odgrywa istotną rolę w szlakach sygnałowych. Mutacja w tym genie jest związana z rozwojem wczesnego raka odbytnicy i raka jelita grubego (CRC). W związku z tym działa jako potencjalny biomarker predykcyjny w CRC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84551
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prognostic value of KRAS codon 13 gene mutation for overall survival in colorectal cancer: Direct and indirect comparison meta-analysis.
Kwak M S, et al.
Medicine, 96(35) (2017)
The prognostic value of KRAS mutation by cell-free DNA in cancer patients: a systematic review and meta-analysis.
Zhuang R, et al.
PLoS ONE, 12(8), e0182562-e0182562 (2017)
Wild-type KRAS is required for panitumumab efficacy in patients with metastatic colorectal cancer
Amado RG, et al.
Journal of Clinical Oncology, 26(10), 1626-1634 (2008)
KRAS Mutant Status May Be Associated with Distant Recurrence in Early-stage Rectal Cancer
Sideris M, et al.
Anticancer Research, 37(3), 1349-1357 (2017)
The RASopathies: developmental syndromes of Ras/MAPK pathway dysregulation
Tidyman WE and Rauen KA
Current Opinion in Genetics & Development, 19(3), 230-236 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA049830-100UL4061836364533
HPA049830-25UL4061841183341