HPA046508
Anti-ERV3-1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
ERV-R, ERV3, H-PLK, HERV-R, envR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
VCYDPKSSPGIWFEIHVGSKEGDLLNQTKVFPSGKDVVSLYFDVCQIVSMGSLFPVIFSSMEYYSSCHKNRYAHPACSTDSPVTTCWDCTTWSTNQQSLGPIMLTKIPLEPDCKTSTCNSVNLTILEPDQPIWTTGLKAPL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERV3-1(2086)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sequence
VCYDPKSSPGIWFEIHVGSKEGDLLNQTKVFPSGKDVVSLYFDVCQIVSMGSLFPVIFSSMEYYSSCHKNRYAHPACSTDSPVTTCWDCTTWSTNQQSLGPIMLTKIPLEPDCKTSTCNSVNLTILEPDQPIWTTGLKAPL
Zastosowanie
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1