Kluczowe dokumenty
HPA044511
Sigma-Aldrich
Anti-CXXC1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CFP1, Anti-CGBP, Anti-CXXC Finger Protein 1, Anti-HsT2645, Anti-PCCX1, Anti-PHF18, Anti-SPP1, Anti-ZCGPC1, Anti-hCGBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
VKVKHVKRREKKSEKKKEERYKRHRQKQKHKDKWKHPERADAKDPASLPQCLGPGCVRPAQPSSKYCSDDCGMKLAANRIYEILPQRIQQWQQSPCIAEEHGKKLLERIRREQQSARTRLQEMERRFHELEAIILRAKQQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXXC1(30827)
Opis ogólny
Gen CXXC1 (CXXC finger protein 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 18q21. Białko ma dwie homeodomeny roślinne, bogatą w cysteinę domenę wiążącą DNA CXXC, domeny kwaśne, zasadowe i cewkowe oraz domenę interakcji Set1 (SID). Występuje w euchromatycznych regionach genomu.
Immunogen
Białko palca CXXC 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
CXXC1 (CXXC finger protein 1) jest nieenzymatycznym składnikiem kompleksu metylotransferazy histonów COMPASS (complex of proteins associated with set1). Oddziałuje głównie z niemetylowanymi motywami CpG (cytozyna-guanozyna) poprzez domenę CXXC i szczególnie preferuje motyw CpGG. CXXC1 epigenetycznie reguluje metylację cytozyny i histonów. Jest ważny dla rozwoju kręgowców, a brak CXXC1 powoduje śmiertelność embrionalną. Niski poziom CXXC1 w embrionalnych komórkach macierzystych powoduje 70% redukcję metylacji cytozyny i 60% mniejszą aktywność metylotransferazy DNA (DNMT1).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70946
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Induction of activation-induced cytidine deaminase-targeting adaptor 14-3-3? is mediated by NF-?B-dependent recruitment of CFP1 to the 5'-CpG-3'-rich 14-3-3? promoter and is sustained by E2A.
Mai T, et al.
Journal of Immunology, 191, 1895-1906 (2013)
CXXC finger protein 1 contains redundant functional domains that support embryonic stem cell cytosine methylation, histone methylation, and differentiation.
Tate CM, et al.
Molecular and Cellular Biology, 29, 3817-3831 (2009)
A Pilot Study for Discovering Candidate Genes of Chromosome 18q21 in Methamphetamine Abusers: Case-control Association Study.
Lee BD, et al.
Clinical psychopharmacology and neuroscience : the official scientific journal of the Korean College of Neuropsychopharmacology, 12, 54-64 (2014)
CFP1 interacts with DNMT1 independently of association with the Setd1 Histone H3K4 methyltransferase complexes.
Butler JS, et al.
Dna and Cell Biology, 27, 533-543 (2008)
The structural basis for selective binding of non-methylated CpG islands by the CFP1 CXXC domain.
Xu C, et al.
Nature Communications, 2, 227-227 (2011)