Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA044391
Sigma-Aldrich
Anti-LACTB2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CGI-83, Anti-Lactamase, Beta 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
KADIIYPGHGPVIHNAEAKIQQYISHRNIREQQILTLFRENFEKSFTVMELVKIIYKNTPENLHEMAKHNLLLHLKKLEKEGKIFSNTDPDKKWKAHL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LACTB2(51110)
Opis ogólny
Laktamaza Β2 (LACTB2) jest rozpuszczalnym białkiem monomerycznym, kodowanym przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 8. Kodowane białko jest metalo-Β-laktamazą (MBL) ulegającą ekspresji w mitochondriach ssaków. Przewiduje się, że kodowane białko należy do podrodziny glioksalaz II. LACTB2 zawiera motywy rybonukleolityczne MBL.
Immunogen
laktamaza, beta 2 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LACTB2 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu.
Wszystkie przeciwciała 4357 Powered by Atlas zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Laktamaza Β 2 (LACTB2) działa jako endorybonukleaza i ułatwia obrót mitochondrialnego RNA. Ma to kluczowe znaczenie dla funkcjonowania mitochondriów i żywotności komórek. LACTB2 promuje karcynogenezę jelita grubego (CRC) poprzez wiązanie i inaktywację genu koaktywatora receptora jądrowego 2 (NCOA2) w CRC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76270
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of LACTB2, a metallo-?-lactamase protein, as a human mitochondrial endoribonuclease.
Levy S
Nucleic Acids Research null
Disruption of NCOA2 by recurrent fusion with LACTB2 in colorectal cancer.
Yu J
Oncogene null
Shiri Levy et al.
Nucleic acids research, 44(4), 1813-1832 (2016-01-31)
Post-transcriptional control of mitochondrial gene expression, including the processing and generation of mature transcripts as well as their degradation, is a key regulatory step in gene expression in human mitochondria. Consequently, identification of the proteins responsible for RNA processing and