Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA043317
Sigma-Aldrich
Anti-RHCG antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C15orf6, Anti-PDRC2, Anti-RHGK, Anti-Rh family, C glycoprotein, Anti-SLC42A3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
RYDFEADAHWWSERTHKNLSDMENEFYYRYP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RHCG(51458)
Opis ogólny
Gen glikoproteiny C z rodziny Rh (RHCG) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 15q26.1. RHCG jest białkiem nieerytrocytarnym i należy do rodziny białek transporterów amoniaku (Amt) / permeaz metyloamoniowych (MEP) / Rh. RHCG ulega ekspresji głównie w kanaliku łączącym, w przewodach zbiorczych nefronów ssaków, a także w tkankach pozanerkowych.
Immunogen
Rodzina Rh, glikoproteina C rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Glikoproteina C z rodziny Rh (RHCG) ułatwia transport amonu przez błony plazmatyczne, hamując toksyczną akumulację amonu powstającego szczególnie podczas metabolizmu glutaminy. Ponadto zwiększa również wydzielanie kwasu w przewodzie zbiorczym (CD) poprzez stymulowanie transportu nie tylko NH3, ale takżeCO2 przez błony komórek CD. Utrata ekspresji genu prowadzi do rozwoju ludzkiego raka przełyku.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81969
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weighted gene co-expression based biomarker discovery for psoriasis detection
Sundarrajan S, et al.
Gene, 593, 225?234-225?234 (2016)
RhCG is downregulated in oesophageal squamous cell carcinomas, but expressed in multiple squamous epithelia
Chen BS, et al.
European Journal of Cancer, 38(14), 1927-1936 (2002)
Functional reconstitution into liposomes of purified human RhCG ammonia channel
Mouro-Chanteloup I, et al.
PLoS ONE, 5(1), e8921-e8921 (2010)
Relative CO 2/NH 3 permeabilities of human RhAG, RhBG and RhCG
Geyer RR, et al.
The Journal of Membrane Biology, 246(12), 915-926 (2013)
Mechanism of NH4+ recruitment and NH3 transport in Rh proteins
Baday S, et al.
Structure, 23(8), 1550-1557 (2015)