Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA043028
Sigma-Aldrich
Anti-MAT2A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MATA2, Anti-MATII, Anti-Methionine Adenosyltransferase II, Alpha, Anti-SAMS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MNGQLNGFHEAFIEEGTFL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAT2A(4144)
Opis ogólny
Adenozylotransferaza metioninowa 2A (MAT2A) składa się z dwóch podjednostek katalitycznych, MATα1 i MATα2. Gen MAT2A jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2p11.2. Ulega on szerokiej ekspresji w tkankach pozawątrobowych i komórkach nieparenchymalnych wątroby.
Immunogen
adenozylotransferaza metioninowa II, alfa rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MAT2A wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Adenozylotransferaza metioninowa 2A (MAT2A) pośredniczy w syntezie S-adenozylometioniny(SAM) z metioniny i ATP. Może odgrywać kluczową rolę w cyklu komórkowym i proliferacji. MAT2A wraz z MAT2B może służyć jako potencjalny cel do hamowania przerzutów raka. Badania in vitro z komórkami nabłonka płuc wskazują na wyższy poziom MAT2A podczas hiperoksji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82920
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mihalis I Panayiotidis et al.
Free radical biology & medicine, 40(2), 348-358 (2006-01-18)
S-Adenosylmethionine (SAM, AdoMet) is the most important methyl donor used for synthesis of nucleic acids, phospholipids, creatine, and polyamines and for methylation of many bioactive molecules. The metabolic response of the lung to oxidative stress of hyperoxia requires increased RNA
Zhenxun Wang et al.
Nature medicine, 25(5), 825-837 (2019-05-08)
Understanding cellular metabolism holds immense potential for developing new classes of therapeutics that target metabolic pathways in cancer. Metabolic pathways are altered in bulk neoplastic cells in comparison to normal tissues. However, carcinoma cells within tumors are heterogeneous, and tumor-initiating
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA043028-100UL4061836351137