Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA038610
Sigma-Aldrich
Anti-PLEKHA7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp686M22243, Anti-Pleckstrin homology domain containing, family A member 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SSLKRDMEKVERQAVPQANHTESCHECGRVGPGHTRDCPHRGHDDIVNFERQEQEGEQYRSQRDPLEGKRDRSKARSPYSPAEEDALFMDLPTGP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Pleckstrin homology domain containing A7 (PLEKHA7) jest białkiem łączącym, kodowanym przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 11. PLEKHA7 należy do grupy białek zonula adherens (ZA). Kodowane białko jest zlokalizowane ściśle w apikalnym złączu adherens (AJ) w komórkach nabłonkowych.
Immunogen
zawierająca domenę homologii pleckstyny, członek rodziny A 7 rekombinowany znacznik epitopowy białka (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PLEKHA7 produkowane u królików zostało użyte w immunofluorescencji i immunoblottingu.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Domena homologii Pleckstrina zawierająca A7 (PLEKHA7) funkcjonuje jako stabilizator zonuli adherens (ZA) i jako białko adaptorowe, które pomaga w wiązaniu połączeń adherens (AJ) z minusowymi końcami mikrotubul. Białko kontroluje wzrost komórek za pośrednictwem miRNA poprzez interakcję z kompleksem mikroprocesorowym w wierzchołkowym ZA. Mutacja w genie prowadzi do ciśnienia krwi i/lub nadciśnienia. Obniżoną ekspresję PLEKHA7 zaobserwowano w rakach przewodowych wysokiego stopnia i rakach zrazikowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80691
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Plekha7, a candidate gene for human hypertension, plays a critical role in the regulation of intracellular calcium
Endres B
Faseb Journal, 27 (2013)
PLEKHA7 defines an apical junctional complex with cytoskeletal associations and miRNA-mediated growth implications.
Kourtidis A and Anastasiadis PZ
Cell Cycle, 15, 498-505 (2016)
Expression of the primary angle closure glaucoma (PACG) susceptibility gene PLEKHA7 in endothelial and epithelial cell junctions in the eye.
Lee MC
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 55, 3833-3841 (2014)
Stefania Tavano et al.
Neuron, 97(6), 1299-1314 (2018-03-06)
Delamination of neural progenitor cells (NPCs) from the ventricular surface is a crucial prerequisite to form the subventricular zone, the germinal layer linked to the expansion of the mammalian neocortex in development and evolution. Here, we dissect the molecular mechanism
Binding between the junctional proteins afadin and PLEKHA7 and implication in the formation of adherens junction in epithelial cells.
Kurita S
The Journal of Biological Chemistry, 288, 29356-29368 (2013)