Kluczowe dokumenty
HPA038394
Sigma-Aldrich
Anti-CPEB4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cytoplasmic polyadenylation element binding protein 4, Anti-KIAA1673
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
GDYGFGVLVQSNTGNKSAFPVRFHPHLQPPHHHQNATPSPAAFINNNTAANGSSA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPEB4(80315)
Opis ogólny
Gen CPEB4 (cytoplasmic polyadenylation element binding protein 4) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 5q35.2. Należy do rodziny białek CPEB. CPEB4 jest białkiem wiążącym RNA.
Immunogen
cytoplazmatyczne białko wiążące element poliadenylacji 4 rekombinowane białko z podpisem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała 4357Poweredby Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokoły i inne przydatne informacje.
Przeciwciało anty-CPEB4 wyprodukowane u królików zostało użyte do western blottingu i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
CPEB4 (cytoplasmic polyadenylation element binding protein 4) odpowiada głównie za poliadenylację i aktywację translacyjną mRNA zawierających CPE (cytoplasmic polyadenylation element). Jest również związane ze wzrostem guza, migracją, unaczynieniem, inwazją i przerzutami. Białko to działa jako regulator transkrypcji w rozwoju guza.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79986
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Somatic CPEB4 and CPEB1 genes mutations spectrum on the prognostic predictive accuracy in patients with high-grade glioma and their clinical significance.
Boustani MR, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 363, 80-83 (2016)
Sequential Functions of CPEB1 and CPEB4 Regulate Pathologic Expression of Vascular Endothelial Growth Factor and Angiogenesis in Chronic Liver Disease.
Calderone V, et al.
Gastroenterology, 982-997 (2016)
Manli Zeng et al.
Oncology letters, 15(3), 3226-3232 (2018-02-13)
Cytoplasmic polyadenylation element-binding protein-4 (CPEB4) is involved in several biological processes that are associated with cancer progression. However, it remains unknown whether CPEB4 expression levels are associated with head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). The aim of the present
Li-Yun Tsai et al.
PloS one, 11(5), e0155025-e0155025 (2016-05-10)
Cytoplasmic polyadenylation element binding protein 4 (CPEB4) is a sequence-specific RNA-binding protein and translational regulator, with expression associated with tumor progression. Nevertheless, CPEB4 seems to play paradoxical roles in cancers-an oncogenic promoter in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA) and glioblastomas but
Sara Picó et al.
Science translational medicine, 13(613), eabe7104-eabe7104 (2021-09-30)
Huntington’s disease (HD) is a hereditary neurodegenerative disorder of the basal ganglia for which disease-modifying treatments are not yet available. Although gene-silencing therapies are currently being tested, further molecular mechanisms must be explored to identify druggable targets for HD. Cytoplasmic