Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA037480
Sigma-Aldrich
Anti-MICU1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CALC, Anti-CBARA1, Anti-EFHA3, Anti-FLJ12684
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
LKGKLTIKNFLEFQRKLQHDVLKLEFERHDPVDGRITERQFGGMLLAYSGVQSKKLTAMQRQLKKHFKEGKGLTFQEVENFFTFL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBARA1(10367)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CBARA1 to mitochondrialne białko błony wewnętrznej, które reguluje wychwyt wapnia. To białko błonowe ma domeny EF, które mogą funkcjonować jako czujniki wapnia. CBARA1 może również działać jako autoantygen, a następnie stymulować odpowiedzi autoimmunologiczne za pośrednictwem Th-1. Przeciwciało anty-CBARA1 jest specyficzne dla CBARA1 u ludzi.
Immunogen
Wiążący wapń autoantygen 1 związany z atopią, rekombinowane białko ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80205
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anil Noronha Antony et al.
Nature communications, 7, 10955-10955 (2016-03-10)
Mitochondrial Ca(2+) uptake through the recently discovered Mitochondrial Calcium Uniporter (MCU) is controlled by its gatekeeper Mitochondrial Calcium Uptake 1 (MICU1). However, the physiological and pathological role of MICU1 remains unclear. Here we show that MICU1 is vital for adaptation
Sergio De La Fuente et al.
The Journal of biological chemistry, 291(44), 23343-23362 (2016-10-30)
Control of myocardial energetics by Ca2+ signal propagation to the mitochondrial matrix includes local Ca2+ delivery from sarcoplasmic reticulum (SR) ryanodine receptors (RyR2) to the inner mitochondrial membrane (IMM) Ca2+ uniporter (mtCU). mtCU activity in cardiac mitochondria is relatively low
Kimberli J Kamer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(34), E7960-E7969 (2018-08-08)
The mitochondrial uniporter is a Ca2+-activated Ca2+ channel complex that displays exceptionally high conductance and selectivity. Here, we report cellular metal toxicity screens highlighting the uniporter's role in Mn2+ toxicity. Cells lacking the pore-forming uniporter subunit, MCU, are more resistant
Yangfei Xing et al.
Cell reports, 26(5), 1203-1212 (2019-01-31)
The mitochondrial Ca2+ uniporter complex (MCUC) is responsible for Ca2+ influx into the mitochondrial matrix, playing critical roles in various mitochondrial functions. Eukaryotic MCUC consists of multiple subunits, and its Ca2+ influx activity is controlled by regulatory subunits, including mitochondrial
Fabiana Perocchi et al.
Nature, 467(7313), 291-296 (2010-08-10)
Mitochondrial calcium uptake has a central role in cell physiology by stimulating ATP production, shaping cytosolic calcium transients and regulating cell death. The biophysical properties of mitochondrial calcium uptake have been studied in detail, but the underlying proteins remain elusive.