Kluczowe dokumenty
HPA037364
Sigma-Aldrich
Anti-YTHDC2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp564A186, Anti-FLJ10053, Anti-FLJ2194, Anti-YTH domain containing 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
sekwencja immunogenna
APSKPWSQVDEATIRAIIAVLSTEEQSAGLQQPSGIGQRPRPMSSEELPLASSWRSNNSRKSSADTEFSDECTTAERVLMKSPSPALHP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YTHDC2(64848)
Powiązane kategorie
Immunogen
Domena YTH zawierająca 2 rekombinowane białko ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79929
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Q Shirleen Soh et al.
PLoS genetics, 13(4), e1006704-e1006704 (2017-04-06)
The meiosis-specific chromosomal events of homolog pairing, synapsis, and recombination occur over an extended meiotic prophase I that is many times longer than prophase of mitosis. Here we show that, in mice, maintenance of an extended meiotic prophase I requires
Phillip J Hsu et al.
Cell research, 27(9), 1115-1127 (2017-08-16)
N6-methyladenosine (m6A) is the most common internal modification in eukaryotic mRNA. It is dynamically installed and removed, and acts as a new layer of mRNA metabolism, regulating biological processes including stem cell pluripotency, cell differentiation, and energy homeostasis. m6A is
Mandy Muller et al.
PLoS pathogens, 13(8), e1006593-e1006593 (2017-08-26)
During lytic Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) infection, the viral endonu- clease SOX promotes widespread degradation of cytoplasmic messenger RNA (mRNA). However, select mRNAs, including the transcript encoding interleukin-6 (IL-6), escape SOX-induced cleavage. IL-6 escape is mediated through a 3' UTR
Jens Kretschmer et al.
RNA (New York, N.Y.), 24(10), 1339-1350 (2018-07-05)
N6-methyladenosine (m6A) modifications in RNAs play important roles in regulating many different aspects of gene expression. While m6As can have direct effects on the structure, maturation, or translation of mRNAs, such modifications can also influence the fate of RNAs via
Yuanhui Mao et al.
Nature communications, 10(1), 5332-5332 (2019-11-27)
Dynamic mRNA modification in the form of N6-methyladenosine (m6A) adds considerable richness and sophistication to gene regulation. The m6A mark is asymmetrically distributed along mature mRNAs, with approximately 35% of m6A residues located within the coding region (CDS). It has