Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA035689
Sigma-Aldrich
Anti-RFX3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Regulatory factor X, 3 (influences HLA class II expression)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QYMAMRQQPMQQKQRYKPMQKVDGVADGFTGSGQQTGTSVEQTVIAQSQHHQQFLDASRALPEFGEVEISSLPDGTTFEDIKSLQSLYREHCEAILDVVVNLQFSLIEKLWQTFWRYSPSTPTDGTTITESSNLSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFX3(5991)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Czynnik regulacyjny dla X box 3 (RFX-3) należy do rodziny RFX. Zazwyczaj ulega ekspresji w tkankach zawierających komórki rzęskowe, takich jak mózg, płuca i jądra. RFX3 ulega ekspresji na wysokim poziomie w nabłonku małych dróg oddechowych. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 9p24.2.
Immunogen
czynnik regulacyjny X, 3 (wpływa na ekspresję HLA klasy II) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RFX3 zostało użyte w immunohistochemii.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik regulacyjny dla X box 3 (RFX-3) służy jako koaktywator transkrypcyjny dla FOXJ1 (forkhead box J1), który pomaga zwiększyć ekspresję genów związanych z rzęskami. W dorosłym ludzkim nabłonku dróg oddechowych RFX-3 utrzymuje homeostazę populacji komórek wielokomórkowych. RFX3 moduluje ekspresję aksonalnych dynein, które uczestniczą w ruchliwości rzęsek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70860
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
RFX3 governs growth and beating efficiency of motile cilia in mouse and controls the expression of genes involved in human ciliopathies.
El Zein L, et al.
Journal of Cell Science, 122(17), 3180-3189 (2009)
The Transcription Factor RFX3 Directs Nodal Cilium Development and Left-Right Asymmetry Specification.
Bonnafe E, et al.
Molecular and Cellular Biology, 24(10), 4417-4427 (2004)
GEMC1 is a critical regulator of multiciliated cell differentiation.
Terre B, et al.
The Embo Journal, 35(9), 942-960 (2016)
RFX3 Modulation of FOXJ1 regulation of cilia genes in the human airway epithelium.
Didon L, et al.
Respiratory Research, 14(1), 70-70 (2013)
Genomic correlates of variability in immune response to an oral cholera vaccine.
Majumder PP, et al.
European Journal of Human Genetics, 21(9), 1000-1000 (2013)