Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA031575
Sigma-Aldrich
Anti-SYNJ2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-INPP5H, Anti-synaptojanin 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
HGQYSILQTARLLPGAPQQPPKARTGISKPYNVKQIKTTNAQEAEAAIRCLLEARGGASEEALSAVAPRDLEASSEP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYNJ2(8871)
Opis ogólny
Synaptojanina 2 (SYNJ2) koduje fosfatazę lipidową 5′-inozytolu synaptojaniny 2. Ulega ona specyficznej ekspresji w zakończeniach nerwowych i zróżnicowanej ekspresji w podregionach hipokampa marmozety naczelnych innych niż człowiek. SYNJ2 ma domenę bogatą w prolinę (PRD), a C-końcowa domena SYNJ2 ma domenę wiążącą Rac1. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 6q25.
Immunogen
synaptojanin 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Synaptojanina 2 (SYNJ2) jest fosfatazą fosfatydyloinozytolu (PI), która reguluje endocytozę za pośrednictwem klatryny oraz tworzenie i inwazję komórek nowotworowych. Bogata w prolinę domena SYNJ2 pomaga w wiązaniu się z białkami zawierającymi domenę SH3.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77288
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A locus for sacral/anorectal malformations maps to 6q25. 3 in a 0.3 Mb interval region.
Titomanlio L, et al.
European Journal of Human Genetics, 14(8), 971-971 (2006)
Evolutionary conserved longevity genes and human cognitive abilities in elderly cohorts.
Lopez LM, et al.
European Journal of Human Genetics, 20(3), 341-341 (2012)
Regulation of synaptojanin 2 5′-phosphatase activity by Src.
Chuang Y, et al.
Cell adhesion & migration, 6(6), 518-525 (2012)
Nir Ben-Chetrit et al.
Science signaling, 8(360), ra7-ra7 (2015-01-22)
Amplified HER2, which encodes a member of the epidermal growth factor receptor (EGFR) family, is a target of effective therapies against breast cancer. In search for similarly targetable genomic aberrations, we identified copy number gains in SYNJ2, which encodes the