Kluczowe dokumenty
HPA031044
Sigma-Aldrich
Anti-INPP5K antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SKIP, Anti-inositol polyphosphate-5-phosphatase K
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
LVFAKYQHLPYIQILSTKSTPTGLFGYWGNKGGVNICLKLYGYYVSIINCHLPPHISNNYQRLEHFDRILEMQNCEGRDIPNILDHDLIIWFGDMNFRIEDFGLHFVRESIKNRCYGGLWEKDQLSI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INPP5K(51763)
Opis ogólny
Gen INPP5K (polifosforan-5-fosfataza inozytolu K) jest mapowany na ludzkim chromosomie 17p13.3 Gen koduje polifosforan-5-fosfatazę inozytolu K, znaną również jako SKIP (fosfataza inozytolu wzbogacona o mięśnie szkieletowe i nerki). Białko ulega szerokiej ekspresji w mózgu i mięśniach. INPP5K lokalizuje się w siateczce endoplazmatycznej i aktynie w cytoplazmie.
Immunogen
inositol polyphosphate-5-phosphatase K recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że INPP5K (polifosforan-5-fosfataza K inozytolu) wiąże się z sygnalizacją insulinową w mięśniach szkieletowych poprzez interakcję z Pak1 (kinaza 1 aktywowana p21) i białkiem 78 regulowanym glukozą. INPP5K hamuje zależne od insuliny wytwarzanie 3,4,5-trifosforanu fosfatydyloinozytolu, inkorporację glukozy i tworzenie się fal błonowych w mięśniach szkieletowych. INPP5K odgrywa ważną rolę w różnicowaniu komórek mięśniowych i do swojej ekspresji wymaga specyficznego dla mięśni czynnika transkrypcyjnego MyoD. Mutacje w INPP5K mogą powodować zespół wrodzonej dystrofii mięśniowej charakteryzujący się niskim wzrostem, zaćmą i niepełnosprawnością intelektualną. Nadekspresja INPP5K hamuje ekspresję genów HBV (wirusa zapalenia wątroby typu B) i replikację w komórkach raka wątrobowokomórkowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71216
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glucose-regulated protein 78 (GRP78) binds directly to PIP3 phosphatase SKIP and determines its localization.
Ijuin T
Genes Cells, 21(5), 457-465 (2016)
Mutations in INPP5K Cause a Form of Congenital Muscular Dystrophy Overlapping Marinesco-Sjogren Syndrome and Dystroglycanopathy.
Osborn DPS
American Journal of Human Genetics, 100(3), 537-545 (2017)
Suppression of hepatitis B viral gene expression by phosphoinositide 5-phosphatase SKIP.
Hung CS
Cellular Microbiology, 11(1), 37-50 (2009)
Regulation of insulin signaling by the phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphate phosphatase SKIP through the scaffolding function of Pak1.
Ijuin T and Takenawa T
Molecular and Cellular Biology, 32(17), 3570-3584 (2012)
Takeshi Ijuin et al.
The Journal of biological chemistry, 287(37), 31330-31341 (2012-07-21)
Insulin-like growth factors (IGFs) are essential for the development, regeneration, and hypertrophy of skeletal muscles. IGF-II promotes myoblast differentiation through phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase), Akt, and mTOR signaling. Here, we report that skeletal muscle- and kidney-enriched inositol polyphosphate phosphatase (SKIP)