Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA029154
Sigma-Aldrich
Anti-FPR2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ALXR, Anti-FMLP-R-II, Anti-FMLPX, Anti-FPR2A, Anti-FPRH2, Anti-FPRL1, Anti-HM63, Anti-KRTAP5.10, Anti-LXA4R, Anti-formyl peptide receptor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DTYCTFNFASWGGTPEERLKVAITMLTARG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FPR2(2358)
Immunogen
formyl peptide receptor 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72775
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew P Wood et al.
Immunology, 142(3), 474-483 (2014-03-13)
Several aspects of HIV-1 virulence and pathogenesis are mediated by the envelope protein gp41. Additionally, peptides derived from the gp41 ectodomain have been shown to induce chemotaxis in monocytes and neutrophils. Whereas this chemotactic activity has been reported, it is
Zhangye Xu et al.
Fertility and sterility, 102(1), 282-290 (2014-05-07)
To test whether lipoxin A4 (LXA4) deficiency results in preeclampsia. Prospective experimental study. Patient and animal research facilities. Sprague-Dawley rats. We measured LXA4 and its biosynthetic enzymes, blocked the LXA4 signaling pathway, treated experimental rats with preeclampsia with LXA4, and
Martin V Hamann et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(8), 1460-1471 (2014-05-13)
Vector systems based on different retroviruses are widely used to achieve stable integration and expression of transgenes. More recently, transient genetic manipulation systems were developed that are based on integration- or reverse transcription-deficient retroviruses. Lack of viral genome integration is
Yongling Zhu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(23), 7845-7861 (2014-06-06)
A major stumbling block to understanding neural circuits is the extreme anatomical and functional diversity of interneurons. Subsets of interneurons can be targeted for manipulation using Cre mouse lines, but Cre expression is rarely confined to a single interneuron type.
Yu-Wei Chang et al.
PloS one, 9(9), e107961-e107961 (2014-09-23)
Stress granules (SGs) are compartmentalized messenger ribonucleoprotein particles (mRNPs) where translationally repressed mRNAs are stored when cells encounter environmental stress. Cytoplasmic polyadenylation element-binding protein (CPEB)4 is a sequence-specific RNA-binding protein and translational regulator. In keeping with the results obtained from