Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA028631
Sigma-Aldrich
Anti-RAB11FIP3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
Synonim(y):
Anti-KIAA0665, Anti-RAB11 family interacting protein 3 (class II), Anti-Rab11-FIP3, Anti-eferin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PLFSWTEEPEECGPASCPESAPFRLQGSSSSHRARGEVDVFSPFPAPTAGELALEQGPGSPPQPSDLSQTHPLPSEPVGSQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
RAB11FIP3 (RAB11 family interacting protein 3) jest również określane jako arfofilina i eferina. Jest to białko wiążące Rab11 i czynnik ADP-rybozylacji (ARF). Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 16p13.3.
Immunogen
RAB11 family interacting protein 3 (class II) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RAB11FIP3 zostało użyte w mikroskopii sił atomowych.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
RAB11FIP3 (RAB11 family interacting protein 3) uczestniczy w procesach transportu, takich jak migracja błony endosomalnej do bruzdy podziałowej podczas cytokinezy. Pomaga utrzymać integralność strukturalną przedziału recyklingu endosomalnego. RAB11FIP3 moduluje cytokinezę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77866
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rab11?FIP3 is critical for the structural integrity of the endosomal recycling compartment.
Horgan CP, et al.
Traffic, 8(4), 414-430 (2007)
The iron-sulfur cluster assembly network component NARFL is a key element in the cellular defense against oxidative stress.
Corbin MV, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 89, 863-872 (2015)
Molecular characterization of Rab11-FIP3 binding to ARF GTPases.
Schonteich E, et al.
European Journal of Cell Biology, 86(8), 417-431 (2007)
Rab11-FIP3 localises to a Rab11-positive pericentrosomal compartment during interphase and to the cleavage furrow during cytokinesis.
Horgan CP, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 319(1), 83-94 (2004)
G Ekin Atilla-Gokcumen et al.
Cell, 156(3), 428-439 (2014-01-28)
Although massive membrane rearrangements occur during cell division, little is known about specific roles that lipids might play in this process. We report that the lipidome changes with the cell cycle. LC-MS-based lipid profiling shows that 11 lipids with specific