Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA027452
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R8 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-ARD-1, Anti-NIPP-1, Anti-Nuclear inhibitor of protein phosphatase 1, Anti-Protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TFLGHIRLEPHKPQQIPIDSTVSFGASTRAYTLREKPQTLPSAVKGDEKMGGEDDELKGLLGLPEEETELDNLTEFNTAHNK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1R8(5511)
Opis ogólny
Gen PPP1R8 (podjednostka 8 inhibitora regulacyjnego fosfatazy białkowej 1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p35. Kodowane białko ma domenę kotwiczącą PP1 (fosfataza białkowa 1), domenę związaną z głowicą widelca (FHA) i domenę hamującą PP1. PPP1R8 ulega szerokiej ekspresji.
Immunogen
Nuclear inhibitor of protein phosphatase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PPP1R8 (podjednostka 8 inhibitora regulacyjnego fosfatazy białkowej 1) tworzy heterodimer z jądrową PP1 (fosfataza białkowa 1) i działa jako inhibitor PP1. Bierze również udział w aranżacji spliceosomu i wyciszaniu transkrypcji przez metylotransferazę histonową EZH2 (enhancer of zeste homolog 2). Białko to zwiększa również migrację komórek nowotworowych HeLa związaną z Cdc42 (homolog białka 42 kontrolującego podziały komórkowe). Brak genu PPP1R8 u myszy skutkuje śmiertelnością embrionalną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76662
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nele Van Dessel et al.
FEBS letters, 589(12), 1314-1321 (2015-04-25)
The deletion of the protein phosphatase-1 (PP1) regulator known as Nuclear Inhibitor of PP1 (NIPP1) is embryonic lethal during gastrulation, hinting at a key role of PP1-NIPP1 in lineage specification. Consistent with this notion we show here that a mild
The molecular basis for substrate specificity of the nuclear NIPP1:PP1 holoenzyme.
O'Connell N, et al.
Structure, 20, 1746-1756 (2012)
Organization and alternate splice products of the gene encoding nuclear inhibitor of protein phosphatase-1 (NIPP-1).
Van Eynde A, et al.
European Journal of Biochemistry, 261, 291-300 (1999)
Shunsuke Hanaki et al.
Cancer science, 112(7), 2739-2752 (2021-05-04)
DNA damage induces transcriptional repression of E2F1 target genes and a reduction in histone H3-Thr11 phosphorylation (H3-pThr11 ) at E2F1 target gene promoters. Dephosphorylation of H3-pThr11 is partly mediated by Chk1 kinase and protein phosphatase 1γ (PP1γ) phosphatase. Here, we
Mónica Ferreira et al.
The Journal of biological chemistry, 293(47), 18031-18039 (2018-10-12)
Germ cell proliferation is epigenetically controlled, mainly through DNA methylation and histone modifications. However, the pivotal epigenetic regulators of germ cell self-renewal and differentiation in postnatal testis are still poorly defined. The histone methyltransferase enhancer of zeste homolog 2 (EZH2)