Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA027366
Sigma-Aldrich
Anti-HTRA2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-High temperature requirement protein A2, Anti-HtrA2, Anti-Omi stress-regulated endoprotease, Anti-Serine protease 25, Anti-Serine protease HTRA2, mitochondrial, Anti-Serine proteinase OMI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MAAPRAGRGAGWSLRAWRALGGIRWGRRPRLTPDLRALLTSGTSDPRARVTYGTPSLWARLSVGVTEPRACLTSGTPGPRAQLTAVTPDTRTREASENSGTRSR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTRA2(27429)
Opis ogólny
Gen HTRA2 (high temperature requirement protein A2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2p13. Kodowane białko posiada domenę PDZ (postsynaptyczna gęstość 95 kDa, duży dysk i zonula occludens 1) oraz domenę proteazy. Występuje głównie w mitochondrialnej przestrzeni międzybłonowej i przechodzi do cytoplazmy w obecności stresu komórkowego.
Immunogen
Serine protease HTRA2, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Anti-HTRA2 antibody produced in rabbit has been used in western blotting.
Działania biochem./fizjol.
HTRA2 (high temperature requirement protein A2) jest mitochondrialną proteazą serynową i jest związana z różnymi zaburzeniami neurodegeneracyjnymi. Proteazy HTRA rozpoznają odsłonięte obszary hydrofobowe w białkach i są odpowiedzialne za ich degradację. Pomaga w homeostazie mitochondriów i odgrywa proapoptotyczną rolę w cytoplazmie. Jest również zaangażowany w rozwój raka. Może być związany z różnymi nowotworami ze względu na swoją funkcję apoptotyczną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70804
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-temperature-required protein A2 as a predictive marker for response to chemotherapy and prognosis in patients with high-grade serous ovarian cancers.
Miyamoto M, et al.
British Journal of Cancer, 112, 739-744 (2015)
Stress Conditions Increase Vimentin Cleavage by Omi/HtrA2 Protease in Human Primary Neurons and Differentiated Neuroblastoma Cells.
Lucotte B, et al.
Molecular Neurobiology, 52, 1077-1092 (2015)
Parkinson's disease: a genetic perspective.
Belin AC and Westerlund M
FEBS Journal, 275, 1377-1383 (2008)
Intra- and intersubunit changes accompanying thermal activation of the HtrA2(Omi) protease homotrimer.
Jarzab M, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1864, 283-296 (2016)
Lyme disease spirochaetes possess an aggrecan-binding protease with aggrecanase activity.
Russell TM and Johnson BJ
Molecular Microbiology, 90, 228-240 (2013)