Kluczowe dokumenty
HPA026797
Sigma-Aldrich
Anti-DGKQ antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DAGK, Anti-DAGK4, Anti-DAGK7, Anti-diacylglycerol kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
HVSLFVGGLPPGLSPEEYSSLLHEAGATKATVVSVSHIYSSQGAVVLDVACFAEAERLYMLLKDMAVRGRLLTALVLPDLLHAKLPPDSCPLLVFVNPKSG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DGKQ(1609)
Opis ogólny
Kinaza diacyloglicerolowa θ (DGKθ) o długości 941 aminokwasów i masie cząsteczkowej około 110 kDa jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 4p16.3. DGKθ, znana również jako kinaza diacyloglicerolowa 4 (DAGK4), należy do grupy V rodziny białek DGK. Charakteryzuje się trzema domenami bogatymi w cysteinę, N-końcową domeną bogatą w prolinę / glicynę, domeną homologii pleckstryny i domeną wiążącą Ras. DGKθ do swojej absolutnej aktywności potrzebuje kofaktora wielozasadowego i kwaśnych fosfolipidów. DGKθ ulega wysokiej ekspresji w mózgu i na niskim poziomie w jelicie cienkim, dwunastnicy i wątrobie.
Immunogen
diacylglycerol kinase, theta 110kDa recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-DGKQ antibody produced in rabbit has been used in western blotting. All Prestige Antibodies®Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza diacyloglicerolowa theta (DGKθ) odgrywa istotną rolę w syntezie ligandu kwasu fosfatydowego (PA) dla receptora jądrowego czynnika steroidogennego 1 (SF1) i funkcjonuje w regulacji steroidogenezy adrenokortykalnej. Ekspresja DGKθ jest niezbędna dla transkrypcji CYP17A1 (cytochrom P450 17A1) stymulowanej przez SF1/cAMP (cykliczny monofosforan adenozyny), a także promuje produkcję hormonów steroidowych w ludzkich komórkach kory nadnerczy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86847
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mammalian diacylglycerol kinases, a family of lipid kinases with signaling functions.
Topham MK, Prescott SM
The Journal of Biological Chemistry, 274(17), 11447-11450 (1999)
Cloning of a novel human diacylglycerol kinase (DGKtheta) containing three cysteine-rich domains, a proline-rich region, and a pleckstrin homology domain with an overlapping Ras-associating domain.
Houssa B
The Journal of Biological Chemistry, 272(16), 10422-10428 (1997)
Assignment of the human diacylglycerol kinase 4 (DAGK4) gene to chromosome 4p16.3.
Endele S
Genomics, 33(1), 145-146 (1996)
Kai Cai et al.
Journal of lipid research, 54(8), 2121-2132 (2013-04-24)
Diacylglycerol kinase (DGK)θ is a lipid kinase that phosphorylates diacylglycerol to form phosphatidic acid (PA). We have previously shown that PA is a ligand for the nuclear receptor steroidogenic factor 1 (SF1) and that cAMP-stimulated expression of SF1 target genes
Becky Tu-Sekine et al.
The Journal of biological chemistry, 287(50), 41619-41627 (2012-10-24)
Diacylglycerol kinases are important mediators of lipid signaling cascades, and insight into their regulation is of increasing interest. Using purified DGK-θ, we show that this isoform is subject to dual regulation and that the previously characterized stimulation by acidic phospholipids