Kluczowe dokumenty
HPA026762
Sigma-Aldrich
Anti-POLH antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RAD30A, Anti-XP-V, Anti-polymerase (DNA directed), eta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ERASIDEAYVDLTSAVQERLQKLQGQPISADLLPSTYIEGLPQGPTTAEETVQKEGMRKQGLFQWLDSLQIDNLTSPDLQLTVGAVIVEEMRAAIERETGFQCSAGISHNKVLAKLACGLNKPNRQTLVSHGSVPQLFSQMPIRKIRSL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLH(5429)
Opis ogólny
Polimeraza DNA η jest członkiem rodziny Y wyspecjalizowanych polimeraz DNA, kodowanych przez podatny na raka skóry gen POLH lub XPV (wariant xeroderma pigmentosum), zmapowany na ludzkim chromosomie 6p21.1-6p12. Gen z 11 eksonami, obejmujący całą sekwencję kodującą, nie zawiera sekwencji TATA w górnym regionie inicjacji transkrypcji. Polimeraza DNA η jest ludzkim homologiem drożdżowego białka Rad30 i należy do rodziny białek replikacyjnych typu damage-bypass.
Immunogen
polymerase (DNA directed), eta recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Polimeraza DNA η (polη) katalizuje dokładną trans-lesionową syntezę DNA, co sugeruje, że gen XPV (xeroderma pigmentosum variant) kodujący to białko odgrywa rolę w supresji nowotworów u normalnych osobników. Mutacja w tej polimerazie DNA prowadzi do dziedzicznego zaburzenia zwanego wariantem Xeroderma pigmentosum (XP-V). Polimeraza DNA η odgrywa istotną rolę w naprawie uszkodzeń DNA wywołanych promieniowaniem UV poprzez zastąpienie głównej zmiany wywołanej promieniowaniem UV dwiema adeninami. Polimeraza DNA η ułatwia hipermutację genów zmiennych immunoglobulin.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71087
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The human POLH gene is not mutated, and is expressed in a cohort of patients with basal or squamous cell carcinoma of the skin.
Flanagan AM
International Journal of Molecular Medicine, 19(4), 589-596 (2007)
Pirh2 E3 ubiquitin ligase targets DNA polymerase eta for 20S proteasomal degradation.
Jung YS
Molecular and Cellular Biology, 30(4), 1041-1048 (2010)
X Zeng et al.
Nature immunology, 2(6), 537-541 (2001-05-29)
To determine whether DNA polymerase eta plays a role in the hypermutation of immunoglobulin variable genes, we examined the frequency and pattern of substitutions in variable VH6 genes from the peripheral blood lymphocytes of three patients with xeroderma pigmentosum variant
M Yuasa et al.
Oncogene, 19(41), 4721-4728 (2000-10-14)
The xeroderma pigmentosum variant (XP-V) is one of the most common forms of this cancer-prone syndrome. XP groups A through G are characterized by defective nucleotide excision repair, whereas the XP-V phenotype is proficient in this pathway. The XPV gene
C Masutani et al.
Nature, 399(6737), 700-704 (1999-06-29)
Xeroderma pigmentosum variant (XP-V) is an inherited disorder which is associated with increased incidence of sunlight-induced skin cancers. Unlike other xeroderma pigmentosum cells (belonging to groups XP-A to XP-G), XP-V cells carry out normal nucleotide-excision repair processes but are defective