Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA026751
Sigma-Aldrich
Anti-TRMT61B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Potential tRNA, Anti-adenine-N(1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GVCAVYVVNITQVIELLDGIRTCELALSCEKISEVIVRDWLVCLAKQKNGILAQKVESKINTDVQLDSQEKIGVKGELFQEDDHEESHSDFPYGSFPYVARPVHWQPGHTAFLVKLRKV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRMT61B(55006)
Opis ogólny
Gen metylotransferazy tRNA 61B (TRMT61B) jest mapowany na ludzkim chromosomie 2p23.2. Białko TRMT61B kodowane przez ten gen jest zlokalizowane głównie w mitochondriach. Kodowane białko tworzy homotetrameryczną strukturę podobną do bakteryjnej metylotransferazy (TrmI). Ludzka Trmt61B charakteryzuje się C-końcowym znacznikiem Flag zawierającym 334 aminokwasy.
Immunogen
Potential tRNA recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Metylotransferaza kodowana przez gen tRNA methyltransferase 61B (TRMT61B) odgrywa istotną rolę w tworzeniu 1-metyloadenozyny (m1A) A58 w ludzkich mitochondrialnych tRNA. TRMT61B katalizuje metylację 16S rRNA obecnego w mitochondriach i jest również zaangażowany w proces metabolizmu tRNA. Białko to jest uważane za pierwszą metylotransferazę kręgowców, która zmienia zarówno tRNA, jak i rRNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73855
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitochondrial 16S rRNA Is Methylated by tRNA Methyltransferase TRMT61B in All Vertebrates.
Bar-Yaacov D
PLoS Biology, 14(9) (2016)
Sonia Fabris et al.
American journal of hematology, 88(1), 24-31 (2012-10-10)
Recent studies have described chromosome 2p gain as a recurrent lesion in chronic lymphocytic leukemia (CLL). We investigated the 2p gain and its relationship with common prognostic biomarkers in a prospective series of 69 clinical monoclonal B-cell lymphocytosis (cMBL) and
Takeshi Chujo et al.
RNA (New York, N.Y.), 18(12), 2269-2276 (2012-10-26)
In human mitochondria, 1-methyladenosine (m¹A) occurs at position 58 of tRNA(Leu(UUR)). In addition, partial m¹A58 modifications have been found in human mitochondrial tRNA(Lys) and tRNA(Ser(UCN)). We identified human Trmt61B, which encodes a mitochondria-specific tRNA methyltransferase responsible for m¹A58 in these