Kluczowe dokumenty
HPA026436
Sigma-Aldrich
Anti-BMP2K antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
Synonim(y):
Anti-BIKe, Anti-BMP2 inducible kinase, Anti-DKFZp434K0614, Anti-LPLUNC1, Anti-MGC14597, Anti-bA49G10.6, Anti-dJ1187J4.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
FISHSGSPEKKAEHSSINQENGTANPIKNGKTSPASKDQRTGKKTSVQGQVQKGNDESESDFESDPPSPKSSEEEEQDDEEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMP2K(55589)
Opis ogólny
Kinaza indukowalna BMP2 (BMP2K) jest przypuszczalną kinazą białkową serynowo-treoninową z sygnałem lokalizacji jądrowej i regionem bogatym w glutaminę. Jej masa cząsteczkowa wynosi 126 kDa. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4q21.
Immunogen
BMP2 inducible kinase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza indukowana BMP2 (BMP2K) wpływa na ekspresję osteokalcyny i różnicowanie osteoblastów in vitro. Może odgrywać rolę w rozwoju szkieletu. Wykazano, że białko jest regulowane w dół w makroalbuminurii, mikroalbuminurii i schyłkowej niewydolności nerek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77827
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The gene for juvenile hyaline fibromatosis maps to chromosome 4q21.
Rahman N
American Journal of Human Genetics, 71(4), 975-980 (2002)
Cloning and characterization of a novel protein kinase that impairs osteoblast differentiation in vitro.
Kearns AE
The Journal of Biological Chemistry, 276(45), 42213-42218 (2001)
Faradianna E Lokman et al.
Journal of nephrology, 24(6), 778-789 (2011-03-02)
Diabetic nephropathy (DN) is the most common cause of end-stage renal disease (ESRD) among type 2 diabetes mellitus patients (DM) in Malaysia. This study used microarray analysis to determine the gene expression profiling in ethnic Malay patients with type 2
Caroline L Smith et al.
PLoS medicine, 2(10), e264-e264 (2005-09-30)
Asymmetric dimethylarginine (ADMA) is a naturally occurring inhibitor of nitric oxide synthesis that accumulates in a wide range of diseases associated with endothelial dysfunction and enhanced atherosclerosis. Clinical studies implicate plasma ADMA as a major novel cardiovascular risk factor, but