Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA025826
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL37 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-39S ribosomal protein L37, mitochondrial, Anti-L37mt, Anti-MRP-L37
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
SATWNRESLLLQVRGSGGARLSTKDPLPTIASREEIEATKNHVLETFYPISPIIDLHECNIYDVK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPL37(51253)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen MRPL37 (mitochondrialne białko rybosomalne L37) jest mapowany na ludzki chromosom 1p32.3. Gen koduje mitochondrialne białko rybosomalne dużej podjednostki. Białko MRPL37 wiąże się z MTO1 (czynnik optymalizacji translacji mitochondrialnej 1), regulatorem translacji mitochondrialnej.
Immunogen
39S ribosomal protein L37, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76585
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benedetta Ruzzenente et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2224, 47-60 (2021-02-20)
Like bacterial and cytoplasmic ribosomes, mitoribosomes are large ribonucleoprotein complexes with molecular weights in the range of several million Daltons. Traditionally, studying the assembly of such high molecular weight complexes is done using ultracentrifugation through linear density gradients, which remains
Inge Kühl et al.
eLife, 6 (2017-11-15)
Dysfunction of the oxidative phosphorylation (OXPHOS) system is a major cause of human disease and the cellular consequences are highly complex. Here, we present comparative analyses of mitochondrial proteomes, cellular transcriptomes and targeted metabolomics of five knockout mouse strains deficient
RNA deep sequencing as a tool for selection of cell lines for systematic subcellular localization of all human proteins.
Danielsson F, et al.
Journal of Proteome Research, 12, 299-307 (2013)
Sex-specific regulation of mitochondrial DNA levels: genome-wide linkage analysis to identify quantitative trait loci.
Lopez S
PLoS ONE, 7, e42711-e42711 (2012)
Yulia V Surovtseva et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(44), 17921-17926 (2011-10-18)
Basal transcription of human mitochondrial DNA (mtDNA) in vitro requires the single-subunit, bacteriophage-related RNA polymerase, POLRMT, and transcription factor h-mtTFB2. This two-component system is activated differentially at mtDNA promoters by human mitochondrial transcription factor A (h-mtTFA). Mitochondrial ribosomal protein L7/L12