Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA024742
Sigma-Aldrich
Anti-MPP3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Discs large homolog 3, Anti-MAGUK p55 subfamily member 3, Anti-Protein MPP3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
SQDDPTWWQAKRVGDTNLRAGLIPSKGFQERRLSYRRAAGTLPSPQSLRKPPYDQPCDKETCDCEGYLKGHYVAGL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MPP3(4356)
Opis ogólny
Gen MPP3 (membrane palmitoylated protein 3) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21. Kodowane białko należy do rodziny MAGUK (membrane associated guanylate kinase). Białko lokalizuje się w cytoplazmie i ma parę domen wiążących Lin2/Lin7 (L27), domenę PDZ (PSD95, Dlg1 i zo-1), domenę Src-homology 3 (SH3) i domenę homologiczną kinazy guanylanowej (GuK).
Immunogen
MAGUK p55 subfamily member 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MPP3 (membrane palmitoylated protein 3) jest białkiem rusztowania. Tworzy kompleks adhezji komórkowej, łącząc się z CADM1 (cząsteczka adhezji komórkowej 1) i 4.1B. Oddziałuje również z białkiem supresorowym nowotworu TSLC1 (supresor nowotworu w raku płuc 1). MPP3 jest regulowany w górę w raku wątrobowokomórkowym i jest związany z migracją komórek, inwazją komórek i gorszym przeżyciem pacjentów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75730
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mika Sakurai-Yageta et al.
PloS one, 10(3), e0116637-e0116637 (2015-03-18)
Protein components of cell adhesion machinery show continuous renewal even in the static state of epithelial cells and participate in the formation and maintenance of normal epithelial architecture and tumor suppression. CADM1 is a tumor suppressor belonging to the immunoglobulin
Haijie Ma et al.
Cancer letters, 344(1), 74-81 (2014-02-12)
Membrane associated guanylate kinase (MAGUK) family, has been extensively studied in cellular adhesion and signal transduction at sites of cell–cell contact. Recently, growing attention has been paid to its role in the initiation and progression of various cancers. However, its
Hiroshi Fukuhara et al.
Oncogene, 22(40), 6160-6165 (2003-09-19)
We have previously identified the tumor suppressor in lung cancer 1 (TSLC1) gene as a novel tumor suppressor in human non-small cell lung cancer (NSCLC) by functional complementation. TSLC1 encodes a membrane glycoprotein belonging to an immunoglobulin superfamily and participates