Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA024120
Sigma-Aldrich
Anti-TOP2B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DNA topoisomerase 2-beta, Anti-DNA topoisomerase II, beta isozyme
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LWKEDLAAFVEELDKVESQEREDVLAGMSGKAIKGKVGKPKVKKLQLEETMPSPYGRRIIPEITAMKADASKKLLKKKKGDLDTAAVKVEFDEEFSGAPVEGAGEEALTPSVPINKGPKPKREKKEPGTRVRKTPTSSGKPSA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOP2B(7155)
Opis ogólny
Topoizomeraza IIβ (TOP2B) jest izoformą topoizomerazy typu IIA. Ulega ekspresji w komórkach ssaków. Ten enzym jądrowy znajduje się głównie w neuronach. Gen TOP2B znajduje się na ludzkim chromosomie w lokalizacji 3p24.2.
Immunogen
DNA topoisomerase 2-beta recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TOP2B wytwarzane u królików zostało użyte w Western blottingu i barwieniu immunofluorescencyjnym.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Topoizomeraza IIβ (TOP2B) jest niezbędna do rozwiązywania problemów topologicznych DNA, co jest związane z regulacją genów w neuronach. Jest również kluczowa dla rozwoju neuronów. Top2b moduluje różnicowanie neuronów in vivo i in vitro. Jest również niezbędny do rozwoju móżdżku. Top2b bierze udział w rozdzielaniu chromatyd, kondensacji chromosomów i łagodzeniu naprężeń skrętnych, które występują podczas transkrypcji i replikacji DNA. Zmniejszona aktywność Top2b jest związana z ataksją-teleangiektazją.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74680
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Detection of novel amplicons in prostate cancer by comprehensive genomic profiling of prostate cancer cell lines using oligonucleotide-based arrayCGH
Kamradt J, et al.
PLoS ONE, 2(8) (2007)
Topoisomerase IIbeta and its role in different biological contexts
Bollimpelli VS, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 633, 78-84 (2017)
Selection of reference genes for normalization of real-time PCR data in minipig heart failure model and evaluation of TNF-alpha mRNA expression
Martino A, et al.
Journal of Biotechnology, 153(3-4), 92-99 (2011)
Joern Kamradt et al.
PloS one, 2(8), e769-e769 (2007-08-23)
The purpose of this study was to prove the feasibility of a longmer oligonucleotide microarray platform to profile gene copy number alterations in prostate cancer cell lines and to quickly indicate novel candidate genes, which may play a role in
Immunohistochemical investigation of topoII$\beta$, H3K27me3 and JMJD3 expressions in medulloblastoma
Chen J, et al.
Pathology Research and Practice, 213(8), 975-981 (2017)