Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA023591
Sigma-Aldrich
Anti-ZSCAN21 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-21, Anti-Zfp-38, Anti-Zinc finger and SCAN domain-containing protein 21, Anti-Zinc finger protein 38 homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PLQEAGSKKGRESVPTKPTPGERRYICAECGKAFSNSSNLTKHRRTHTGEKPYVCTKCGKAFSHSSNLTLHYRTHLVDRPYDCKCGKAFGQSSDLLKHQRMHTEEAPYQCKDCGKAFSGKGSLIRHYRIHTGEKPYQCNECGKSFSQHA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZSCAN21(7589)
Opis ogólny
Gen ZSCAN21 (palec cynkowy i domena SCAN zawierająca 21), określany również jako NY-REN-21, koduje białko wielopalcowe typu C2H2, które zawiera N-końcową domenę SCAN (SRE-ZBP, CTfin51, AW-1 (ZNF174) i Number 18 cDNA lub ZnF20) oraz przewidywaną cewkę w regionie centralnym. Domena SCAN ma zdolność do tworzenia homodimerów.
Immunogen
Zinc finger and SCAN domain-containing protein 21 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen ZSCAN21 (palec cynkowy i domena SCAN zawierająca 21) koduje czynnik transkrypcyjny, który transkrypcyjnie reguluje gen SNCA, który koduje α-synukleinę w pierwotnych kulturach neuronalnych. α-synukleina jest presynaptycznym białkiem neuronalnym, które jest związane z chorobą Parkinsona (PD). Dlatego gen ZSCAN21 może służyć jako potencjalny cel w leczeniu PD.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70967
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spectroscopic characterization of the tumor antigen NY-REN-21 and identification of heterodimer formation with SCAND1.
Carneiro FR
Biochemical and Biophysical Research Communications, 343, 260-268 (2006)
Complex Effects of the ZSCAN21 Transcription Factor on Transcriptional Regulation of a-Synuclein in Primary Neuronal Cultures and in Vivo.
Dermentzaki G
The Journal of Biological Chemistry, 291, 8756-8772 (2016)
Functional dissection of the alpha-synuclein promoter: transcriptional regulation by ZSCAN21 and ZNF219.
Clough RL
Journal of Neurochemistry, 110, 1479-1490 (2009)
Iréna Lassot et al.
Cell reports, 25(9), 2484-2496 (2018-11-30)
Although accumulating data indicate that increased α-synuclein expression is crucial for Parkinson disease (PD), mechanisms regulating the transcription of its gene, SNCA, are largely unknown. Here, we describe a pathway regulating α-synuclein expression. Our data show that ZSCAN21 stimulates SNCA
Charlotte Stadler et al.
Nature methods, 10(4), 315-323 (2013-02-26)
Imaging techniques such as immunofluorescence (IF) and the expression of fluorescent protein (FP) fusions are widely used to investigate the subcellular distribution of proteins. Here we report a systematic analysis of >500 human proteins comparing the localizations obtained in live