Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA023494
Sigma-Aldrich
Anti-KIAA0753 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Uncharacterized protein KIAA0753
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
LKAEEMYRLQQLSVSATHLADKVEEAVLDRLKPLLVKAQRVNSTTEANIHLKDGSSVNTAKAQPAQEVAAVDFESNNIRQLDDFLEDCASELWAVTHAKILGSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIAA0753(9851)
Opis ogólny
KIAA0753 lokalizuje się w satelicie centriolarnym, a gen jest mapowany na ludzki chromosom 17p13.
Immunogen
Uncharacterized protein KIAA0753 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KIAA0753 uczestniczy w duplikacji centrioli. Wchodzi w interakcje z WDR62 (WD repeat domain 62). Jest potrzebna do centrosomalnej lokalizacji WDR62 i CEP63 (białko centrosomalne 63).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75983
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nuno R Zilhão et al.
Twin research and human genetics : the official journal of the International Society for Twin Studies, 18(6), 699-709 (2015-10-27)
Tic disorders are moderately heritable common psychiatric disorders that can be highly troubling, both in childhood and in adulthood. In this study, we report results obtained in the first epigenome-wide association study (EWAS) of tic disorders. The subjects are participants
Andrew Kodani et al.
eLife, 4, doi:10-doi:10 (2015-08-25)
Primary microcephaly (MCPH) associated proteins CDK5RAP2, CEP152, WDR62 and CEP63 colocalize at the centrosome. We found that they interact to promote centriole duplication and form a hierarchy in which each is required to localize another to the centrosome, with CDK5RAP2
Lis Jakobsen et al.
The EMBO journal, 30(8), 1520-1535 (2011-03-15)
Centrosomes in animal cells are dynamic organelles with a proteinaceous matrix of pericentriolar material assembled around a pair of centrioles. They organize the microtubule cytoskeleton and the mitotic spindle apparatus. Mature centrioles are essential for biogenesis of primary cilia that