Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA023303
Sigma-Aldrich
Anti-SRP68 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SRP68, Anti-Signal recognition particle 68 kDa protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
DAKTKLEAQAYTAYLSGMLRFEHQEWKAAIEAFNKCKTIYEKLASAFTEEQAVLYNQRVEEISPNIRYCAYNIGDQSAINELMQMRLRSGGTEGLLAEKLEALITQTRAKQAATMSEVEWRGRTVPVKIDKVRIFLLGLADNEAAIV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRP68(6730)
Opis ogólny
Gen SRP68 (signal recognition particle 68) jest mapowany na ludzki chromosom 17q25.
Immunogen
Signal recognition particle 68 kDa protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SRP68 (signal recognition particle 68) jest częścią kompleksu rybonukleoprotein SRP. Kompleks ten ma kluczowe znaczenie dla ko-translacyjnego transferu białek wydzielniczych i błonowych do retikulum endoplazmatycznego (ER). SRP68 oddziałuje z SRP72, a heterodimer jest potrzebny do związanego z SRP transferu białek do ER. Ponadto heterodimer wiąże się również z chromatyną i uczestniczy w regulacji transkrypcji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75779
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Harada et al.
Journal of human genetics, 46(2), 70-75 (2001-04-03)
Human cancers derived from breast, esophageal, or ovarian tissues frequently show allelic losses on chromosome band 17q25. Moreover, a locus responsible for hereditary focal nonepidermolytic palmoplantar keratoderma, a condition associated with esophageal cancer (TOC; tylosis with oesophageal cancer), has been
Jingjing Li et al.
The Journal of biological chemistry, 287(48), 40641-40651 (2012-10-11)
Histone methylation is believed to recruit specific histone-binding proteins. We identified SRP68/72 heterodimers as major nuclear proteins whose binding of histone H4 tail is inhibited by H4R3 methylation. SRP68/72 are novel histone H4-binding proteins. Uncovers a novel chromatin regulatory function