Kluczowe dokumenty
HPA023261
Sigma-Aldrich
Anti-FAM129B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-Meg-3, Anti-Niban-like protein 1, Anti-Protein FAM129B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
LSNLVMEELGPELKAELGPRLKGKPQERQRQWIQISDAVYHMVYEQAKARFEEVLSKVQQVQPAMQAVIRTDMDQIITSKEHLASKIRAFILPKAEVCVRNHV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM129B(64855)
Opis ogólny
FAM129B (rodzina o podobieństwie sekwencji 129, członek B) lokalizuje się w cytoplazmie i przemieszcza się do połączeń adhezyjnych w obecności β-kateniny. Białko zawiera domenę homologii pleckstryny i region bogaty w prolinę.
Immunogen
Niban-like protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-FAM129B antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
FAM129B (family with sequence similarity 129 member B) jest fosforylowana poprzez szlak sygnałowy MAPK (mitogen-activated protein kinase). Fosforylowana forma FAM129B jest odpowiedzialna za inwazję komórek nowotworowych, oddzielanie białka od połączeń komórkowych i hamowanie apoptozy. Pozytywnie reguluje sygnalizację Wnt/β-kateniny w komórkach czerniaka, a tym samym promuje apoptozę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75263
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Willliam Conrad et al.
F1000Research, 2, 134-134 (2013-12-24)
The inability of targeted BRAF inhibitors to produce long-lasting improvement in the clinical outcome of melanoma highlights a need to identify additional approaches to inhibit melanoma growth. Recent studies have shown that activation of the Wnt/β-catenin pathway decreases tumor growth
Song Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 286(12), 10201-10209 (2010-12-15)
A recent proteomics study identified FAM129B or MINERVA as a target of the MAP kinase (Erk1/2) signaling cascade in human melanoma cells. Phosphorylation of the protein was found to promote cell invasion and the dissociation of the protein from the