Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA023094
Sigma-Aldrich
Anti-EPHX2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-CEH, Anti-Cytosolic epoxide hydrolase, Anti-Epoxide hydratase, Anti-Epoxide hydrolase 2, Anti-SEH, Anti-Soluble epoxide hydrolase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
YRNMERNWKWACKSLGRKILIPALMVTAEKDFVLVPQMSQHMEDWIPHLKRGHIEDCGHWTQMDKPTEVNQILIKWLDSDAR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
Opis ogólny
EPHX2 (hydrolaza epoksydowa 2) ulega szerokiej ekspresji z silną ekspresją w wątrobie i nerkach. Białko jest homodimerem. Posiada dwie domeny: domenę aminokońcową z fałdem hydrolazy α/β odpowiedzialną za aktywność katalityczną oraz domenę karboksylową z fałdem α/β należącą do nadrodziny enzymów dehalogenaz haloacydowych. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8p21.
Immunogen
Epoxide hydrolase 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
EPHX2 (hydrolaza epoksydowa 2) jest odpowiedzialna za konwersję kwasów epoksyeikozatrienoinowych (EET) do mniej aktywnych dioli, a tym samym hamuje funkcjonowanie EET. Tłumienie aktywności EPHX2 pomaga w rozwiązywaniu stanów zapalnych, zmniejsza ból, a także obniża ciśnienie krwi. Mutacje w EPHX2 są powiązane z ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76223
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A A Scott-Van Zeeland et al.
Molecular psychiatry, 19(6), 724-732 (2013-09-04)
Anorexia nervosa (AN) and related eating disorders are complex, multifactorial neuropsychiatric conditions with likely rare and common genetic and environmental determinants. To identify genetic variants associated with AN, we pursued a series of sequencing and genotyping studies focusing on the
Alexander Wutzler et al.
International journal of cardiology, 168(4), 3647-3651 (2013-05-29)
Single nucleotide polymorphisms (SNPs) of EPHX2 alter sEH activity and are associated with increased [rs41507953 (K55R)] or reduced [rs751141 (R287Q)] cardiovascular risk via modulation of fibrosis, inflammation or cardiac ion channels. This indicates an effect on development and therapy response
Georgina L Ryland et al.
BMC medical genomics, 8, 45-45 (2015-08-02)
Loss of heterozygosity (LOH) is a common genetic event in cancer development, and is known to be involved in the somatic loss of wild-type alleles in many inherited cancer syndromes. The wider involvement of LOH in cancer is assumed to
Annette Cronin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(4), 1552-1557 (2003-02-08)
The mammalian soluble epoxide hydrolase (sEH) is an enzyme with multiple functions, being implicated in detoxification of xenobiotic epoxides as well as in regulation of physiological processes such as blood pressure. The enzyme is a homodimer, in which each subunit
Qingjie Wang et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 309(11), H1894-H1903 (2015-10-11)
Epoxyeicosatrienoic acids (EETs) have beneficial effects on cardiovascular disease. Soluble epoxide hydrolase (sEH) metabolizes EETs to less active diols, thus diminishing their biological activity. sEH inhibitors can suppress the progression of atherosclerotic lesions in animal models. However, the regulation of