Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA023013
Sigma-Aldrich
Anti-BICD2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Bic-D 2, Anti-Protein bicaudal D homolog 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MSAPSEEEEYARLVMEAQPEWLRAEVKRLSHELAETTREKIQAAEYGLAVLEEKHQLKLQFEELEVDYEAI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BICD2(23299)
Opis ogólny
Białko BICD2 (BICD cargo adaptor 2) zawiera domeny coiled coil, które są potrzebne do homodimeryzacji. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 9q22.
Immunogen
Protein bicaudal D homolog 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
BICD2 (BICD cargo adaptor 2) jest białkiem adaptorowym, które wiąże się z kompleksem motorycznym dyneina-dynaktyna. Kompleks ten jest ważny dla transportu ładunków zaangażowanych w rozwój i utrzymanie neuronów ruchowych. Ponadto odgrywa rolę w niezależnym od COP1 (białko płaszcza 1) wstecznym transporcie pęcherzykowym z Golgiego do retikulum endoplazmatycznego. Mutacje w BICD2 są związane z rdzeniowym zanikiem mięśni.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75402
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kornelia Neveling et al.
American journal of human genetics, 92(6), 946-954 (2013-05-15)
Spinal muscular atrophy (SMA) is a heterogeneous group of neuromuscular disorders caused by degeneration of lower motor neurons. Although functional loss of SMN1 is associated with autosomal-recessive childhood SMA, the genetic cause for most families affected by dominantly inherited SMA
Emily C Oates et al.
American journal of human genetics, 92(6), 965-973 (2013-05-15)
Dominant congenital spinal muscular atrophy (DCSMA) is a disorder of developing anterior horn cells and shows lower-limb predominance and clinical overlap with hereditary spastic paraplegia (HSP), a lower-limb-predominant disorder of corticospinal motor neurons. We have identified four mutations in bicaudal
Alexander M Rossor et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 2), 293-310 (2014-12-17)
Spinal muscular atrophy is a disorder of lower motor neurons, most commonly caused by recessive mutations in SMN1 on chromosome 5q. Cases without SMN1 mutations are subclassified according to phenotype. Spinal muscular atrophy, lower extremity-predominant, is characterized by lower limb
Ei Leen Leong et al.
Human molecular genetics, 32(2), 177-191 (2022-08-05)
Mutations in LMNA, the gene encoding A-type lamins, cause laminopathies-diseases of striated muscle and other tissues. The aetiology of laminopathies has been attributed to perturbation of chromatin organization or structural weakening of the nuclear envelope (NE) such that the nucleus