Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA022989
Sigma-Aldrich
Anti-CALCOCO2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Antigen nuclear dot 52 kDa protein, Anti-Calcium-binding and coiled-coil domain-containing protein 2, Anti-Nuclear domain 10 protein 52, Anti-Nuclear domain 10 protein NDP52, Anti-Nuclear dot protein 52
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SINKKLELKVKEQKDYWETELLQLKEQNQKMSSENEKMGIRVDQLQAQLSTQEKEMEKLVQGDQDKTEQLEQLKKENDHLFLSLT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
CALCOCO2 (calcium binding and coiled-coil domain 2) jest zlokalizowany z przeciwciałami P (processing). Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21. Jest on powszechnie określany jako NDP52 (nuclear domain 10 protein 52).
Immunogen
Calcium-binding and coiled-coil domain-containing protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CALCOCO2 (calcium binding and coiled-coil domain 2) jest receptorem autofagii, który pomaga w rekrutacji zawartości cytoplazmatycznej do błony autofagosomu. Odgrywa również kluczową rolę we wrodzonej odporności, pomagając w autofagii przeciwbakteryjnej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75698
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Terri L Young et al.
Molecular vision, 10, 163-176 (2004-03-26)
To develop gene expression profiles of human sclera to allow for the identification of novel, uncharacterized genes in this tissue-type, and to identify candidate genes for scleral disorders. Total RNA was isolated from 6 donor sources of human sclerae, and
Natalia von Muhlinen et al.
Molecular cell, 48(3), 329-342 (2012-10-02)
Autophagy protects cellular homeostasis by capturing cytosolic components and invading pathogens for lysosomal degradation. Autophagy receptors target cargo to autophagy by binding ATG8 on autophagosomal membranes. The expansion of the ATG8 family in higher eukaryotes suggests that specific interactions with
Huishan Guo et al.
Nature communications, 5, 5276-5276 (2014-11-05)
Many cytoplasmic substrates degraded by autophagy have been identified; however, the impact of RNA degradation by autophagy remains uncertain. Retrotransposons comprise 40% of the human genome and are a major source of genetic variation among species, individuals and cells. Retrotransposons