Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA022924
Sigma-Aldrich
Anti-LLGL1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-DLG4, Anti-Hugl-1, Anti-Human homolog to the D-lgl gene protein, Anti-LLGL, Anti-Lethal recombinant
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FERFSLSARNITEPLCSLDINWPRDATQASYRIRESPKLSQANGTPSILLAPQSLDGSPDPAHSMGPDTPEPPEAALSPMSIDSATSADTTLDTTGDVTVEDVKDFLGSSEESEKNLRNLAEDE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LLGL1(3996)
Immunogen
Lethal recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
LLGL1 (lethal(2) giant larvae protein homolog 1) jest regulowany w dół w raku piersi, płuc, prostaty, jajnika i czerniaku. Niska ekspresja LLGL1 jest związana z przerzutami do węzłów chłonnych i zaawansowanym stadium raka. U myszy brak LLGL1 powoduje powstawanie guza neuroektodermalnego w mózgu. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75620
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xuefeng Lu et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 15(10), 3287-3296 (2009-05-19)
Lethal giant larvae functions as a cell polarity regulator and a tumor suppressor in Drosophila. Its evolutionary conservation implies a tumor suppressor role for its human homologue, Hugl-1. The aims of this study were to characterize Hugl-1 and to determine
Stefan Biesterfeld et al.
Anticancer research, 32(8), 3153-3159 (2012-07-31)
The expression of the human homologue of Drosophila tumour suppressor gene lgl (HUGL-1) in pancreatic cancer was retrospectively assessed in 97 patients with surgically treated pancreatic cancer in order to correlate the HUGL-1 profile with patients' survival. Immunohistochemistry was performed
Atlantis Russ et al.
PloS one, 7(10), e47734-e47734 (2012-10-31)
Loss of epithelial polarity is described as a hallmark of epithelial cancer. To determine the role of Hugl1 and Hugl2 expression in the breast, we investigated their localization in human mammary duct tissue and the effects of expression modulation in