Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA022271
Sigma-Aldrich
Anti-ACADS antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Butyryl-CoA dehydrogenase, Anti-SCAD, Anti-Short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
ELPETHQMLLQTCRDFAEKELFPIAAQVDKEHLFPAAQVKKMGGLGLLAMDVPEELGGAGLDYLAYAIAMEEISRGCASTGVIMSVNNSLYLGPILKFGSKEQKQAWVTPFTSGDKIGCFALSEPGNGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACADS(35)
Opis ogólny
Gen ACADS (Acyl-CoA dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain) koduje flawoproteinę SCAD o wielkości 14,2 kb, składającą się z czterech podjednostek. Wszystkie podjednostki składają się z kofaktora dinukleotydu flawinoadeninowego (FAD), który wykonuje aktywność katalityczną flawoprotein.
Immunogen
Short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACADS (Acyl-CoA dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain) uczestniczy w mitochondrialnym utlenianiu kwasów tłuszczowych. Oprócz aktywności katalitycznej, FAD odgrywa również ważną rolę w składaniu, montażu i/lub stabilności flawoprotein. Homozygotyczna mutacja missense genu ACADS powoduje autosomalny recesywny wrodzony błąd utleniania mitochondrialnych kwasów tłuszczowych, niedobór SCAD (Short-Chain Acyl-Coenzyme A Dehydrogenase).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70234
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Se Hwa Kim et al.
Annals of clinical and laboratory science, 41(1), 84-88 (2011-02-18)
Short-chain acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency (SCADD) is an autosomal recessive disorder of mitochondrial fatty acid oxidation associated with mutations in the ACADS gene (Acyl-CoA Dehydrogenase, Short-chain, OMIM #606885). SCADD is a heterogeneous condition that has been associated with various clinical
Rodolfo Tonin et al.
BBA clinical, 5, 114-119 (2016-04-07)
Short-chain acyl-coA dehydrogenase deficiency (SCADD) is an autosomal recessive inborn error of mitochondrial fatty acid oxidation caused by ACADS gene alterations. SCADD is a heterogeneous condition, sometimes considered to be solely a biochemical condition given that it has been associated
Russell E Ericksen et al.
Cell metabolism, 29(5), 1151-1165 (2019-01-22)
Tumors display profound changes in cellular metabolism, yet how these changes aid the development and growth of tumors is not fully understood. Here we use a multi-omic approach to examine liver carcinogenesis and regeneration, and find that progressive loss of