Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA022261
Sigma-Aldrich
Anti-CYP24A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-1,25-dihydroxyvitamin D, Anti-24-OHase, Anti-Cytochrome P450 24A1, Anti-P450-CC24, Anti-Vitamin D(3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
DFLCDIYHQNRLSKKELYAAVTELQLAAVETTANSLMWILYNLSRNPQVQQKLLKEIQSVLPENQVPRAEDLRNMPYLKACLKESMRLTPSVPFTTRTLDKATVLGEYALPKGTVLMLNTQV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP24A1(1591)
Immunogen
1,25-dihydroxyvitamin D recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CYP24A1 (cytochrom P450, rodzina 24, podrodzina A, polipeptyd 1) jest członkiem nadrodziny cytochromu P450 wysoce zaangażowanym w metabolizm witaminy D3. Koduje 25-OH-D3-24-hydroksylazę. Ułatwia różne etapy reakcji w metabolizmie witaminy D3. Bialleliczne mutacje CYP24A1 powodują hiperkalcemię, niski poziom PTH (hormonu przytarczyc) i choroby nerek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70298
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshiyuki Sakaki et al.
Frontiers in bioscience : a journal and virtual library, 10, 119-134 (2004-12-03)
The vitamin D3 25-hydroxylase (CYP27A1), 25-hydroxyvitamin D3 1alpha-hydroxylase (CYP27B1) and 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 24-hydroxylase (CYP24A1) are members of the cytochrome P450 superfamily, and key enzymes of vitamin D3 metabolism. Using the heterologous expression in E. coli, enzymatic properties of the P450s
A Molin et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(10), E1343-E1352 (2015-07-28)
Loss-of-function mutations of CYP24A1 (which encodes the 25-OH-D3-24-hydroxylase) have recently been reported to cause hypercalcemia. The aims of this study were: 1) to evaluate the frequency of CYP24A1 mutations in patients with medical history of hypercalcemia; 2) to show the
Joost Smolders et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 72(2), 91-105 (2013-01-22)
Vitamin D deficiency has been implicated as a risk factor for multiple sclerosis (MS), but how vitamin D metabolism affects MS pathophysiology is not understood. We studied the expression of vitamin D receptor (VDR) and related enzymes, including 1,25(OH)(2)D-24-hydroxylase (24-OHase;
Samanta Mazzetti et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 28(5), 703-713 (2022-02-16)
Astrocytes are involved in Parkinson's disease (PD) where they could contribute to α-Synuclein pathology but also to neuroprotection via α-Synuclein clearance. The molecular signature underlying their dual role is still elusive. Given that vitamin D has been recently suggested to
Produkty
Reakcje biotransformacji fazy I zwiększają polarność związku leku, zachodząc głównie w krążeniu wątrobowym.
Phase I biotransformation reactions introduce or expose functional groups on the drug with the goal of increasing the polarity of the compound. Although Phase I drug metabolism occurs in most tissues, the primary and first pass site of metabolism occurs during hepatic circulation.