Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA020959
Sigma-Aldrich
Anti-AGK antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Acylglycerol kinase, mitochondrial, Anti-HsMuLK, Anti-MuLK, Anti-Multi-substrate lipid kinase, Anti-Multiple substrate lipid kinase, Anti-hAGK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
LHLSGMDVTIVKTDYEGQAKKLLELMENTDVIIVAGGDGTLQEVVTGVLRRTDEATFSKIPIGFIPLGETSSLSHTLFAESGNKV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGK(55750)
Opis ogólny
Gen AGK (kinaza acyloglicerolowa) jest mapowany na ludzki chromosom 7q34. Białko lokalizuje się w mitochondriach. AGK ulega silnej ekspresji w sercu, mięśniach, nerkach i mózgu.
Immunogen
Acylglycerol kinase, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-AGK antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
AGK (kinaza acyloglicerolowa) jest odpowiedzialna za tworzenie kwasu lizofosfatydowego (LPA) i kwasu fosfatydowego (PA) poprzez fosforylację odpowiednio monoacyloglicerolu i diacyloglicerolu. Dodatkowo, AGK pośredniczy w zmiataniu mitochondrialnego diacyloglicerolu. Jest on regulowany w górę w raku prostaty i uczestniczy w amplifikacji sygnalizacji EGF (naskórkowego czynnika wzrostu). AGK promuje również nowotworzenie w raku piersi, raku płaskonabłonkowym przełyku i raku wątrobowokomórkowym. Mutacje w AGK są powiązane z zespołem Sengersa.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74837
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ahmed M Abu El-Asrar et al.
Acta ophthalmologica, 90(2), e84-e89 (2011-11-23)
Lysophosphatidic acid (LPA)/LPA(1) receptor pathway is involved in inflammation, angiogenesis and fibrosis. This study was conducted to analyse the expression of LPA-producing enzymes, autotaxin (ATX) and acylglycerol kinase (AGK) and LPA(1) receptor, in proliferative diabetic retinopathy (PDR) and proliferative vitreoretinopathy
A Shiels et al.
Clinical genetics, 84(2), 120-127 (2013-05-08)
The pathogenesis of inherited cataracts of all kinds recapitulates the developmental and cell biology of the lens. Just as each novel mutation provides additional information about the structural or functional biology of the affected gene, each newly identified gene provides
Guijuan Liu et al.
Molecular medicine reports, 12(2), 2225-2230 (2015-04-16)
Cell proliferation is a major underlying cause of mortality amongst patients with oral squamous cell carcinoma (OSCC); however, the underlying mechanisms have remained to be elucidated. Acylglycerol kinase (AGK) is a multisubstrate lipid kinase, which is known to be associated
Xiuting Chen et al.
The Journal of clinical investigation, 123(6), 2576-2589 (2013-05-17)
JAK2 activity is tightly controlled through a self-inhibitory effect via its JAK homology domain 2 (JH2), which restricts the strength and duration of JAK2/STAT3 signaling under physiological conditions. Although multiple mutations within JAK2, which abrogate the function of JH2 and
Johannes A Mayr et al.
American journal of human genetics, 90(2), 314-320 (2012-01-31)
Exome sequencing of an individual with congenital cataracts, hypertrophic cardiomyopathy, skeletal myopathy, and lactic acidosis, all typical symptoms of Sengers syndrome, discovered two nonsense mutations in the gene encoding mitochondrial acylglycerol kinase (AGK). Mutation screening of AGK in further individuals