Kluczowe dokumenty
HPA020952
Sigma-Aldrich
Anti-PHPT1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-14 kDa phosphohistidine phosphatase, Anti-Phosphohistidine phosphatase 1, Anti-Protein janus-A homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
DLALIPDVDIDSDGVFKYVLIRVHSAPRSGAPAAESKEIVRGYKWAEYHADIYDKVSGDMQKQGCDCECLGGGRISHQSQDKKIHVYGYSMAYGPAQHAISTEKIKAKYPDYE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHPT1(29085)
Opis ogólny
Gen PHPT1 (fosfataza fosfohistydynowa 1) jest mapowany na ludzki chromosom 9q34.3. Ulega on szerokiej ekspresji w ludzkich tkankach.
Immunogen
14 kDa phosphohistidine phosphatase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PHPT1 (fosfataza fosfohistydyny 1) jest głównie odpowiedzialna za defosforylację fosfohistydyny w białkach docelowych. Substratami PHPT1 są między innymi nabłonkowy kanał Ca2+ TRPV5 (transient receptor potential cation channel subfamily V member 5), ATP (adenozynotrifosforan) - liaza cytrynianowa i β-podjednostka białka G. W raku płuc PHPT1 jest powiązany z kancerogenezą i przerzutami. Istnieją doniesienia o udziale PHPT1 w defosforylacji fosfolizyny w chemicznie fosforylowanym histonie H1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73827
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pia Ek et al.
Upsala journal of medical sciences, 120(1), 20-27 (2015-01-13)
Phosphohistidine phosphatase 1 (PHPT1), also named protein histidine phosphatase (PHP), is a eukaryotic enzyme dephosphorylating proteins and peptides that are phosphorylated on a histidine residue. A preliminary finding that histone H1, which lacks histidine, was phosphorylated by phosphoramidate and dephosphorylated
An-Jian Xu et al.
Chinese medical journal, 123(22), 3247-3251 (2010-12-18)
In our previous studies, we found the expression of 14-kD phosphohistidine phosphatase (PHPT1) was associated with lung cancer cells migration and invasion, and PHPT1 mRNA expression level in lung cancer tissues clinically correlated with lymph node metastasis. In the present
Raviteja Inturi et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 57, 69-75 (2014-12-03)
Regulation of protein activity by phosphorylation is central in many cellular processes. Phosphorylation of serine, threonine and tyrosine residues is well documented and studied. In addition, other amino acids, like histidine can be phosphorylated, but neither the mechanism nor the
Xinjiang Cai et al.
Molecular biology of the cell, 25(8), 1244-1250 (2014-02-14)
The kidney, together with bone and intestine, plays a crucial role in maintaining whole-body calcium (Ca(2+)) homoeostasis, which is primarily mediated by altering the reabsorption of Ca(2+) filtered by the glomerulus. The transient receptor potential-vanilloid-5 (TRPV5) channel protein forms a
Charlotte Stadler et al.
Nature methods, 10(4), 315-323 (2013-02-26)
Imaging techniques such as immunofluorescence (IF) and the expression of fluorescent protein (FP) fusions are widely used to investigate the subcellular distribution of proteins. Here we report a systematic analysis of >500 human proteins comparing the localizations obtained in live