Kluczowe dokumenty
HPA020444
Sigma-Aldrich
Anti-PAK5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-KIAA1264, Anty-PAK7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
KPSEYSDLKWEYQRASSSSPLDYSFQFTPSRTAGTSGCSKESLAYSESEWGPSLDDYDRRPKSSYLNQTSPQPTMRQRSRSGSGLQEPMMPFGASAFKTHPQGHSYNSYTYPRLSEPTMCIPKVDYDRAQMVLSP
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAK7(57144)
Opis ogólny
Kinaza aktywowana białkiem p21 (Cdc42/Rac) 7 (PAK7) jest częścią rodziny kinaz serynowo-treoninowych związanych z Rac (białko związane z rasą)/Cdc42 (cykl podziału komórki 42). Ulega ekspresji w mózgu i zawiera domeny regulatorowe i kinazowe. Gen kodujący PAK7 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 20p12.
Immunogen
p21 (RAC1) aktywowana kinaza 5 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza 7 aktywowana białkiem p21 (Cdc42/Rac) (PAK7) oddziałuje z GTPazami, takimi jak białko kontrolujące podziały komórkowe 42 (Cdc42) i stymuluje szlaki sygnałowe kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK). PAK7 fosforyluje również Raf1 (kinazę serynowo-treoninową) i w ten sposób wspomaga jej translokację do mitochondriów. Nadekspresję tego białka obserwuje się w nowotworach jelita grubego i trzustki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70075
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sophie Cotteret et al.
Molecular and cellular biology, 26(8), 3215-3230 (2006-04-04)
p21-activated kinase 5 (Pak5) is an effector for the small GTPase Cdc42, known to activate cell survival signaling pathways. Previously, we have shown that Pak5 localizes primarily to mitochondria. To study the relationship between Pak5 localization and its effects on
Kun Han et al.
Cell biology international, 38(12), 1394-1402 (2014-07-24)
p21-activated kinase 7 (PAK7), also named as PAK5, is a member of Rac/Cdc42-associated Ser/Thr protein kinases. It is overexpressed in some types of cancer such as colorectal and pancreatic cancers. However, the expression status and biological function of PAK7 in
Xuefeng Gu et al.
International journal of biological sciences, 11(2), 230-237 (2015-01-30)
Glioma is the most common type of primary intracranial tumor and is highly lethal due to its pathogenetic location, high invasiveness, and poor prognosis. Even combined surgery and chemoradiotherapy do not effectively rescue glioma patients. Molecular target therapy is considered