Kluczowe dokumenty
HPA020338
Sigma-Aldrich
Anti-LARP6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Acheron, Anti-Achn, Anti-La ribonucleoprotein domain family member 6, Anti-La-related protein 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
PLFPNENLPSKMLLVYDLYLSPKLWALATPQKNGRVQEKVMEHLLKLFGTFGVISSVRILKPGRELPPDIRRISSRYSQVGTQECAIVEFEEVEAAIKAHEFMITESQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LARP6(55323)
Opis ogólny
Członek rodziny domeny rybonukleoproteinowej La 6 (LARP6) jest białkiem o masie 55 kDa ulegającym ekspresji w jądrze i cytoplazmie. Gen kodujący LARP6 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 15.
Immunogen
La-related protein 6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Członek rodziny domeny rybonukleoproteinowej La 6 (LARP6) oddziałuje specyficznie z pętlą macierzystą w regionie 5' mRNA kolagenu i moduluje syntezę kolagenu. Może brać udział w regulacji transkrypcji poprzez oddziaływanie z czynnikami transkrypcyjnymi, takimi jak zależna od wapnia/kalmoduliny serynowa kinaza białkowa (CASk-C). Wykazano, że wiąże się z miozyną (niemięśniową) i wiąże mRNA kolagenu z filamentami miozyny. Zablokowanie LARP6 prowadzi do zmniejszonego ładowania mRNA kolagenu do polisomów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73978
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Le Cai et al.
Journal of molecular biology, 395(2), 309-326 (2009-11-18)
Type I collagen is the most abundant protein in the human body, produced by folding of two alpha1(I) polypeptides and one alpha2(I) polypeptide into the triple helix. A conserved stem-loop structure is found in the 5' untranslated region of collagen
Lela Stefanovic et al.
RNA biology, 11(11), 1386-1401 (2015-02-19)
Type I collagen is composed of 2 polypeptides, α1(I) and α2(I), which fold into triple helix. Collagen α1(I) and α2(I) mRNAs have a conserved stem-loop structure in their 5' UTRs, the 5'SL. LARP6 binds the 5'SL to regulate type I
Rong Shao et al.
International journal of cancer, 130(3), 544-554 (2011-03-10)
Acheron (Achn) is a new member of the Lupus antigen family of RNA binding proteins. Previous studies have shown that Achn controls developmental decisions in neurons and muscle. In the human mammary gland, Achn expression is restricted to ductal myoepithelial
Christos Valavanis et al.
Gene, 393(1-2), 101-109 (2007-03-27)
In order to identify novel genes associated with the initiation of programmed cell death during development, we employed a differential screening protocol to isolate cDNAs that were induced when the intersegmental muscles (ISM) of the moth Manduca sexta become committed
Luigi Martino et al.
Nucleic acids research, 43(1), 645-660 (2014-12-10)
The La-related proteins (LARPs) form a diverse group of RNA-binding proteins characterized by the possession of a composite RNA binding unit, the La module. The La module comprises two domains, the La motif (LaM) and the RRM1, which together recognize