Kluczowe dokumenty
HPA019690
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM54 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MURF-3, Anti-MuRF, Anti-MuRF3, Anti-Muscle-specific RING finger protein, Anti-Muscle-specific RING finger protein 3, Anti-RING finger protein 30, Anti-Tripartite motif-containing protein 54
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
MEEPQMALYLQQAKELINKVGAMSKVELAGRPEPGYESMEQFTVRVEHVAEMLRTIDFQPGASGEEEEVAPDGEEGSAGPEEERPDG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM54(57159)
Opis ogólny
TRIM54 (Tripartite motif containing 54) to nowe, specyficzne dla mięśni białko RING finger należące do nadrodziny białek TRIM. Składa się z wysoce konserwatywnych N-końcowych domen RING, regionu coiled-coil i jednego lub dwóch motywów B-box. Ma zdolność do tworzenia homodimeru, jak również heterodimeru poprzez domenę zwiniętej cewki.
Immunogen
Tripartite motif-containing protein 54 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TRIM54 (Tripartite motif containing 54) jest zaangażowany w kilka procesów komórkowych, takich jak wzrost i rozwój komórek, różnicowanie, śmierć komórek, zapalenie i odporność. Funkcjonuje jako białko rusztowania i tworzy multimery poprzez samoasocjację domen coiled-coil. Uczestniczy również w ubikwitynacji ligaz E3 podczas atrofii mięśni. Tworzy heterodimery z białkiem miofibrylarnym, tytyną, poprzez zależne od mikrotubul szlaki sygnałowe w mięśniach prążkowanych. Doniesiono, że spośród wszystkich członków rodziny białek TRIM, ekspresja TRIM54 jest obniżona w liniach komórkowych niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) i może odgrywać rolę w promowaniu wzrostu komórek NSCLC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74493
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weihua Zhan et al.
PloS one, 10(11), e0142596-e0142596 (2015-11-26)
TRIM protein family is an evolutionarily conserved gene family implicated in a number of critical processes including inflammation, immunity, antiviral and cancer. In an effort to profile the expression patterns of TRIM superfamily in several non-small cell lung cancer (NSCLC)
T Centner et al.
Journal of molecular biology, 306(4), 717-726 (2001-03-13)
The giant myofibrillar protein titin contains within its C-terminal region a serine-threonine kinase of unknown function. We have identified a novel muscle specific RING finger protein, referred to as MURF-1, that binds in vitro to the titin repeats A168/A169 adjacent
Sue Perera et al.
Developmental biology, 351(1), 46-61 (2010-12-28)
The striated muscle-specific tripartite motif (TRIM) proteins TRIM63/MURF1, TRIM55/MURF2 and TRIM54/MURF3 can function as ubiquitin E3 ligases in ubiquitin-mediated muscle protein turnover. Despite their well-characterised roles in muscle atrophy, the dynamics of MURF expression in the development and early postnatal