Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019593
Sigma-Aldrich
Anti-DAZL antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-DAZ homolog, Anti-DAZ-like autosomal, Anti-Deleted in azoospermia-like, Anti-Deleted in azoospermia-like 1, Anti-SPGY-like-autosomal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PTYPNSPVQVITGYQLPVYNYQMPPQWPVGEQRSYVVPPAYSAVNYHCNEVDPGAEVVPNECS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAZL(1618)
Opis ogólny
DAZL (Deleted in azoospermia-like) to kodowane przez SPGYLA białko wiążące RNA należące do rodziny genów DAZ (deleted in azoospermia). U ludzi ulega ekspresji w komórkach rozrodczych i męskich gonadach.
Immunogen
Deleted in azoospermia-like recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DAZL (Deleted in azoospermia-like) odgrywa ważną rolę w gametogenezie zarówno samców, jak i samic. Ma kluczowe znaczenie dla spermatogenezy. Reguluje translację poprzez wiązanie się z 3′-UTR mRNA, specyficznie rozpoznając triplety GUU. Mutacje w tym genie mogą powodować niepłodność męską.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74468
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huw T Jenkins et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(45), 18266-18271 (2011-10-25)
A defect in germ-cell (sperm and oocyte) development is the leading cause of male and female infertility. Control of translation through the binding of deleted in azoospermia (DAZ)-like (DAZL) to the 3'-UTRs of mRNAs, via a highly conserved RNA recognition
P H Yen et al.
Human molecular genetics, 5(12), 2013-2017 (1996-12-01)
The DAZ (Deleted in AZoospermia) and DAZLA (DAZ-like autosomal) genes may be determinants of male infertility. The DAZ gene on the long arm of the human Y chromosome is a strong candidate for the 'azoospermia factor' (AZF). Its role in
S Tsui et al.
Genomics, 65(3), 266-273 (2000-06-17)
The human DAZ (deleted in azoospermia) gene family on the Y chromosome and an autosomal DAZ-like gene, DAZL1, encode RNA-binding proteins that are expressed exclusively in germ cells. Their role in spermatogenesis is supported by their homology with a Drosophila
Z Shan et al.
Human molecular genetics, 5(12), 2005-2011 (1996-12-01)
We have isolated a series of human testis poly(A) cDNA clones by cross-hybridization to SPGY1, a Y gene homologous to DAZ. Their sequence analysis revealed an identical nucleotide composition in different 'full-length' clones, suggesting that all were encoded by the
R Saxena et al.
Nature genetics, 14(3), 292-299 (1996-11-01)
It is widely believed that most or all Y-chromosomal genes were once shared with the X chromosome. The DAZ gene is a candidate for the human Y-chromosomal Azoospermia Factor (AZF). We report multiple copies of DAZ (> 99% identical in