Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA019132
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINB5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Maspin, Anti-Protease inhibitor 5, Anti-Serpin B5
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TFCMGNIDSINCKIIELPFQNKHLSMFILLPKDVEDESTGLEKIEKQLNSESLSQWTNPSTMANAKVKLSIPKFKVEKMIDPK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINB5(5268)
Opis ogólny
Gen SERPINB5 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 18q21.33. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze. SERPINB5 jest ogólnie określany jako MASPIN (inhibitor proteazy serynowej sutka).
Immunogen
Serpin B5 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SERPINB5 jest genem supresorowym nowotworów klasy II. Może pośredniczyć w apoptozie i hamować inwazję komórek. Hamuje neowaskularyzację i zmniejsza mikronaczynia związane z guzem. Jest regulowany w dół w komórkach raka piersi, raka płaskonabłonkowego przełyku, komórek glejaka i gruczolakoraka płuc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74610
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan-Hua Qi et al.
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 94(9), 983-988 (2015-06-23)
Cell-free fetal DNA in maternal plasma is associated with complications of pregnancy, including preeclampsia. Determination of levels is affected by fetal gender and genetic polymorphisms. Unmethylated maspin (u-maspin) is present in the placenta, and is placental-specific. The purpose of this
Siqi Ma et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 28(3 Suppl), 1059-1063 (2015-06-09)
This paper tested and analyzed the expression of ATF3 (activating transcription factor), MMP-2 (matrix metalloprotease) and maspin in tissue chip of glioma and its correlation with glioma advancement. Based on immunohistochemical staining, this paper selected 100 patients with glioma and
Fulvio Lonardo et al.
Histopathology, 65(6), 757-763 (2014-07-22)
To test whether changes in the subcellular localization of maspin parallel morphological progression in pulmonary adenocarcinoma, we compared its expression between lepidic and invasive growth patterns. Applying immunohistochemistry, we compared maspin expression in lepidic and invasive growth patterns occurring in
Mariana Tamazato Longhi et al.
PloS one, 11(7), e0159856-e0159856 (2016-07-23)
Maspin (SerpinB5) is a non-inhibitory serpin (serine protease inhibitor) with very diverse biological activities including regulation of cell adhesion, migration, death, control of gene expression and oxidative stress response. Initially described as a tumor and metastasis suppressor, clinical data brought
Da Eun Lee et al.
PloS one, 8(11), e78136-e78136 (2013-11-14)
Quantification of cell-free fetal DNA by methylation-based DNA discrimination has been used in non-invasive prenatal testing of fetal chromosomal aneuploidy. The maspin (Serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5; SERPINB5) gene, located on chromosome 18q21.33, is hypomethylated in the