Kluczowe dokumenty
HPA019057
Sigma-Aldrich
Anti-CDKN2C antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor C, Anti-Cyclin-dependent kinase 6 inhibitor, Anti-p18-INK4c, Anti-p18-INK6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LQTLLEFQADVNIEDNEGNLPLHLAAKEGHLRVVEFLVKHTASNVGHRNHKGDTACDLARLYGRNEVVSLMQANG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN2C(1031)
Opis ogólny
Gen CDKN2C (inhibitor kinazy 4 zależnej od cyklin C) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p32.3. Należy do rodziny białek Ink4 (inhibitorów CDK4/6). CDKN2C jest popularnie nazywany p18(Ink4c).
Immunogen
Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor C recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CDKN2C (inhibitor kinazy 4 zależnej od cyklin C) jest negatywnym regulatorem cyklu komórkowego. Wiąże się z CDK4 (kinazą zależną od cyklin 4) i znosi interakcję między CDK4 a cyklinami typu D. W wyniku tych zdarzeń aktywacja kompleksu cyklin D-CDK4 zostaje przerwana. Zdarzenia te zakłócają aktywację kompleksu cykliny D-CDK4, a następnie anulują fosforylację białka retinoblastoma. Mutacje w CDKN2C są związane ze sporadycznymi gruczolakami przytarczyc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74754
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeffrey Stein et al.
Islets, 5(4), 156-169 (2013-07-31)
Adult human pancreatic β-cells are primarily quiescent (G0) yet the mechanisms controlling their quiescence are poorly understood. Here, we demonstrate, by immunofluorescence and confocal microscopy, abundant levels of the critical negative cell cycle regulators, p27(Kip1) and p18(Ink4c), 2 key members
Yumei Du et al.
The Journal of biological chemistry, 287(31), 26302-26311 (2012-06-12)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) play crucial roles in human cancers. It has been reported that lncRNA highly up-regulated in liver cancer (HULC) is dramatically up-regulated in hepatocellular carcinoma (HCC). Hepatitis B virus X protein (HBx) contributes importantly to the development
Kevin D Boyd et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(24), 7776-7784 (2011-10-14)
Regions on 1p with recurrent deletions in presenting myeloma patients were examined with the purpose of defining the deletions and assessing their survival impact. Gene mapping, gene expression, FISH, and mutation analyses were conducted on patient samples from the MRC
Jessica Costa-Guda et al.
Hormones & cancer, 4(5), 301-307 (2013-05-30)
The molecular pathogenesis of sporadic parathyroid adenomas is incompletely understood. The possible role of cyclin-dependent kinase inhibitor (CDKI) genes was raised by recognition of cyclin D1 as a parathyroid oncogene, identification of rare germline mutations in CDKI genes in patients
Xing-Ran Jiang et al.
Cancer letters, 353(1), 78-86 (2014-07-22)
Human riboflavin transporter 2 (RFT2, also termed as SLC52A3) was recently identified as a susceptibility gene to esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), however, its expression and biologic function has remained unclear in ESCC. In this study, we demonstrated that RFT2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA019057-100UL4061835682966
HPA019057-25UL4061842866823